Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A223 Bärbar mätare för upplöst syre
BIOPHARMA
Produktkod. 11671469
Change view
Typ:
RDO/DO portabel mätarsats
RDO/DO-portabel mätare
Sondtyp:
Ej inkluderad
RDO optisk DO-sensor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Sondtyp unitSize
11671469 RDO/DO-portabel mätare Ej inkluderad Varje
11681469 RDO/DO portabel mätarsats RDO optisk DO-sensor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11671469 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer STARA2230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10290.00 SEK
    9986.72 SEK / Paket med 1
    Save 303.28 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät tillförlitligt löst syre (optisk/polarografisk) och temperatur med denna bärbara RDO/DO-mätare för avancerad fältanalys.
Registrera noggranna och tillförlitliga mätningar av löst syre och temperatur med Thermo Scientific™ Orion Star™ A223 löst syre och RDO Bärbar mätare. Detta instrument är idealiskt för ett brett spektrum av applikationer och avancerad analys av löst syre i fält. Använda RDO optiska eller polarografiska DO-sonder och kalibrera med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde (Winkler) eller nollpunktsalternativ. Logga upp till 1000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt via USB eller RS232 till en skrivare eller dator. Vattentät mätare säkerställer hållbar, robust prestanda med ett IP67-klassat hölje.
Lämna inte dina mätningar åt slumpen när du analyserar prover utanför labbet. Orion Star A223 RDO/DO bärbara mätare är designade för att erbjuda den tillförlitlighet du behöver i ett användarvänligt paket för dina dedikerade behov för testning av löst syre. Denna vattentäta, bärbara mätare visar kritiska data med din mätning inklusive temperatur, datum och tid, avläsningstyp, mätstabilitet, aktiv kalibreringsinformation och strömkällans status.
  • Mät upplöst syre i procent mättnad eller mg/L med temperatur med Orion RDO optiska DO-sonder eller Orion polarografiska DO-sonder
  • Kalibrera upplöst syre med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde (Winkler-titrering) och noll-punktsalternativ
  • Kompensera automatiskt avläsningar av upplöst syre med hjälp av ATC-temperatur, manuell salthaltsinmatning och inbyggd barometer för barometertrycksavläsningar
  • En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
  • Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen—Auto-Read håller en stabil avläsning och Continuous visar ändrade avläsningar med hållalternativ
  • Datalogg samlar in och datum/tidsstämplar upp till 1000 mätset
  • Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott. ​
  • Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
  • Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
  • IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
  • Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
  • Mätare erbjuder CE-, TUV 3-i-1- och FCC klass A-certifieringar och 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star A223 RDO/DO bärbar mätare
Inkluderar Star A223 RDO/DO-mätare, 4 AA-batterier, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide, datorgränssnittskabel och mätartestcertifikat
Barometrisk tryckkorrigering 400 till 850 mmHg, automatisk med inbyggd barometer eller manuell inmatning
Utgångar USB, RS232
Mätlägen Upplöst syre (% mättnad), Upplöst syre (mg/L med temperatur och barometertryck)
Sensortyper RDO optisk sensor för löst syre eller polarografisk sensor för löst syre
Räckvidd (polarografisk DO) 0,00 till 90,00 mg/L
Procent mättnadsområde (polarografisk DO) 0,0 till 600,0 % mättnad
Upplösning (Polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Noggrannhet (Polarografisk DO) ±0,2 mg/l eller± 2 % av läsningen, beroende på vilket som är störst
Tryckområde 400 till 850 mmHg
Kalibreringslägen Vattenmättad luft, luftmättat vatten, manuell (Winkler-titrering), nollpunkt.
Temperaturområde (metriskt). 0,0 °C till 50,0 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Temperaturval Automatisk med ATC temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp Grafisk LCD med bakgrundsbelysning
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja (Valbar)
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Datapunkter 1000 med datum och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automat med Auto-Read mätläge, manuell med kontinuerligt mätläge
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Larmutgång Kalibrering pga larm (fast 12 timmar)
Ingångar 9-stifts MiniDIN (RDO optisk eller polarografisk DO-sensor med inbyggd temperatur)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP-67
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003)
Mått (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tum x 3,9 tum x 2,6 tum)
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Vikt (engelska) 1.2 lb.
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Garanti 3 års metergaranti
Procent mättnadsområde Polarografisk DO 0,0 till 600,0 % mättnad
Knappsats Omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk engelska, spanska, franska, italienska, tyska och kinesiska; Portugisiska och koreanska tillgängliga med programuppdatering
Noggrannhet (RDO) ±0,1mg/l upp till 8mg/l,± 0,2mg/l från 8 till 20mg/l,± 10 % av avläsningen upp till 50 mg/l
Räckvidd (RDO) 0,00 till 50,00 mg/L
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Star A223 RDO Optisk/upplöst syre/temperatur bärbar mätare
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (RDO) ±2 % mättnad≤ 200 % mättnad,± 10 % mättnad> 200 % mättnad
Procent mättnadsupplösning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mättnad
Procent mättnadsområde (RDO) 0,0 till 500,0 % mättnad
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (polarografisk DO) ±2 % mättnad eller± 2 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Procent mättnadsupplösning (RDO) 0,1, 1 % mättnad
Strömförsörjning 4 AA-batterier (ingår) eller universell strömadapter (säljs separat)
Tryckupplösning 1mmHg
Sondtyp Ej inkluderad
Kanaler 1
Upplösning (RDO) 0.01, 0.1mg/L
Salinitetsfaktor 0,0 till 45,0 ppt, automatisk korrigering med manuell inmatning av provets salthalt
Stabilitet Smart Stability och Smart Averaging
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Batteritid 800 timmar
Batterityp Fyra AA (ingår)
Typ RDO/DO-portabel mätare
Noggrannhet (barometer) ±6 mmHg