Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A321 pH bärbar mätare
Beskrivning
Få hög precision och förstklassig prestanda överallt där du behöver det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A321 pH bärbar mätare. Denna mätare är designad för ett brett spektrum av pH, mV, ORP och temperaturtester och fälttillämpningar. Utvärdera prover på de mest krävande platserna med denna vattentäta mätare med IP67-klassat hölje. Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering, logga upp till 5000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt kalibrering och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator med gratis nedladdningsbar Orion Star™ Com programvara.
Ta dina mätningar vid källan med vår premiumserie av bärbara mätare. De Thermo Scientific Orion Star A321 pH Portable Meter erbjuder en informationsrik skärm och användarvänlig drift. Denna robusta, vattentäta bärbara mätare är redo att ta itu med elementen med dig. Orion Star A321 pH bärbara mätare är designade för att vara lättanvända, pålitliga fältmätare som erbjuder avancerade funktioner och funktioner inklusive en 5000 punkters datumlogg med prov-ID och användar-ID alternativ, kalibrering och hög/låg gräns larm och lösenordsskyddade mätmetoder.
- Mät pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
- Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST eller DIN-buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
- Kalibreringsredigeringsalternativ gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
- En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
- Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen—Auto-Read håller en stabil avläsning, Kontinuerlig visar ändrade avläsningar med hållalternativ och tidsinställda loggar data vid specifika intervall
- Dataloggen samlar in och förser upp till 5000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
- Kalibreringsloggen lagrar de 10 senaste kalibreringarna
- Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott.
- Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
- Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
- IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
- Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
- Mätare är certifierade enligt CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A
- 3 års ersättningsgaranti
Specifikationer
Specifikationer
| AC-adapter | Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003) |
| Utgångar | USB, RS-232 |
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst |
| Noggrannhet (pH) | ±0,002 |
| Larmutgång | Larm för hög/låg gräns, kalibrering vid larm |
| Alternativ för bakgrundsbelysning | Ja (Valbar) |
| Batteritid | 800 hr. |
| Batterityp | 4 x AA |
| Kalibrering | pH med kalibreringsredigeringsalternativ, relativ mV (RmV), ORP och temperatur |
| Kalibreringspunkter | 1 till 5 |
| Visa mer |