Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A322 bärbar konduktivitetsmätare
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Få hög precision och förstklassig prestanda överallt där du behöver det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A322 bärbar konduktivitetsmätare. Detta instrument är designat för ett brett spektrum av konduktivitet, totala lösta fasta ämnen (TDS), salthalt, resistivitet och temperaturtestning och fälttillämpningar. Utvärdera prover på de mest krävande platserna med denna vattentäta mätare med IP67-klassat hölje. Välj linjär, icke-linjär rent vatten eller EP temperaturkompensation med 5 °C, °10 C, °15 C, 20 °C eller 25 °C referenstemperaturer. Logga upp till 5000 datapunkter med tids- och datumstämpel och överför till en skrivare eller dator.
Ta dina mätningar vid källan med vår premiumserie av bärbara mätare. De Thermo Scientific Orion Star A322 bärbar konduktivitetsmätare erbjuder en informationsrik skärm och användarvänlig drift. Denna robusta, vattentäta bärbara mätare är redo att ta itu med elementen med dig. Orion Star A322 bärbara konduktivitetsmätare är designade för att vara lättanvända, pålitliga fältmätare som erbjuder avancerade funktioner och funktioner inklusive en 5000 punkters datumlogg med prov-ID och användar-ID-alternativ, kalibrering och hög/låg gräns-larm och lösenordsskyddade mätmetoder.
- Mät konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperaturkompensation
- Utför upp till en fempunkts konduktivitetskalibrering med kalibreringsredigeringsalternativ som gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
- Automatisk intervallanpassning av konduktivitetsvärden ger konsekventa avläsningar över hela mätområdet utan behov av omkalibrering.
- Använd linjär, icke-linjär, EP (USP ) eller avstängd konduktivitetstemperaturkompensation med 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C eller 25 °C referenstemperaturer
- En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
- Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen–Auto-Read håller en stabil avläsning, Kontinuerlig visar ändrade avläsningar med hållalternativ och tidsinställda loggar data vid specifika intervall
- Dataloggen samlar in och förser upp till 5000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
- Kalibreringsloggen lagrar de tio senaste kalibreringarna
- Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott.
- Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
- Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
- IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
- Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
- Mätare erbjuder CE-, TUV 3-i-1- och FCC klass A-certifieringar och 3 års ersättningsgaranti
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Orion Star A322 ledningsförmåga/TDS/salthalt/resistivitet bärbar mätarsats med ledningsförmåga för rent vatten och flödescell, lösningar, mätarpansar och fältväska |
| Inkluderar | Star A322 ledningsmätare, 013016MD Orion renvattensensor (K=0.1) med flödescell, 011008 Orion 100 μS ledningsförmågasstandard, 911110 Orion sköljlösningspåse 10-pack, skyddande mätarskydd, hård fältmonter, 4 AA-batterier, litteratur-CD, utskriven snabbstartguide, datorgränssnittskabel och mätartestcertifikat |
| Noggrannhet (konduktivitet) | 0,5 % av läsningen± 1 siffra> 3μ S; 0,5 % av läsningen± 0,01μ S≤ 3μ S |
| Utgångar | USB, RS232 |
| Mätlägen | Konduktivitet, TDS, Salthalt, Resistivitet med temperatur |
| Kompatibla prober | 2-cells eller 4-cells konduktivitetssensorer med inbyggd temperatur |
| Cell konstant | 0,001 till 199,9 cm-1 |
| Kalibrering | Konduktivitet med kalibreringsredigeringsalternativ och temperatur |
| Kalibreringspunkter (konduktivitet) | 5 |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,001μ S/cm till 3000 mS/cm |
| Visa mer |