Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A322 bärbar konduktivitetsmätare
BIOPHARMA
Produktkod. p-4529312
Sondtyp:
Konduktivitetssensor (inkluderar 011050MD Orion 2-cells konduktivitetssensor)
Konduktivitetssensor (inkluderar 013010MD Orion DuraProbe 4-cells konduktivitetssensor)
Konduktivitetssensor (köps separat)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11611479
Brand: Thermo Scientific™ STARA3220
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Övervaka konduktivitet, TDS, salthalt, resistivitet och temperatur noggrant med denna bärbara konduktivitetsmätare designad för utmanande fälttester.
Få hög precision och förstklassig prestanda överallt där du behöver det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A322 bärbar konduktivitetsmätare. Detta instrument är designat för ett brett spektrum av konduktivitet, totala lösta fasta ämnen (TDS), salthalt, resistivitet och temperaturtestning och fälttillämpningar. Utvärdera prover på de mest krävande platserna med denna vattentäta mätare med IP67-klassat hölje. Välj linjär, icke-linjär rent vatten eller EP temperaturkompensation med 5 °C, °10 C, °15 C, 20 °C eller 25 °C referenstemperaturer. Logga upp till 5000 datapunkter med tids- och datumstämpel och överför till en skrivare eller dator.
Ta dina mätningar vid källan med vår premiumserie av bärbara mätare. De Thermo Scientific Orion Star A322 bärbar konduktivitetsmätare erbjuder en informationsrik skärm och användarvänlig drift. Denna robusta, vattentäta bärbara mätare är redo att ta itu med elementen med dig. Orion Star A322 bärbara konduktivitetsmätare är designade för att vara lättanvända, pålitliga fältmätare som erbjuder avancerade funktioner och funktioner inklusive en 5000 punkters datumlogg med prov-ID och användar-ID-alternativ, kalibrering och hög/låg gräns-larm och lösenordsskyddade mätmetoder.
  • Mät konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperaturkompensation
  • Utför upp till en fempunkts konduktivitetskalibrering med kalibreringsredigeringsalternativ som gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
  • Automatisk intervallanpassning av konduktivitetsvärden ger konsekventa avläsningar över hela mätområdet utan behov av omkalibrering.
  • Använd linjär, icke-linjär, EP (USP ) eller avstängd konduktivitetstemperaturkompensation med 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C eller 25 °C referenstemperaturer
  • En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
  • Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen–Auto-Read håller en stabil avläsning, Kontinuerlig visar ändrade avläsningar med hållalternativ och tidsinställda loggar data vid specifika intervall
  • Dataloggen samlar in och förser upp till 5000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
  • Kalibreringsloggen lagrar de tio senaste kalibreringarna
  • Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott. ​
  • Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
  • Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
  • IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
  • Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
  • Mätare erbjuder CE-, TUV 3-i-1- och FCC klass A-certifieringar och 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star A322 bärbar mätare för konduktivitet/TDS/salthalt/resistivitet
Inkluderar Star A322 konduktivitetsmätare, 4 AA-batterier, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide, datorgränssnittskabel och mätartestcertifikat
Noggrannhet (konduktivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra> 3μ S; 0,5 % av läsningen± 0,01μ S≤ 3μ S
Utgångar USB, RS232
Mätlägen Konduktivitet, TDS, Salthalt, Resistivitet med temperatur
Kompatibla prober 2-cells eller 4-cells konduktivitetssensorer med inbyggd temperatur
Cell konstant 0,001 till 199,9 cm-1
Kalibrering Konduktivitet med kalibreringsredigeringsalternativ och temperatur
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 5
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001μ S/cm till 3000 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0,001μ S minimum, automatiskt sträcker sig upp till 4 signifikanta siffror
Temperaturkompensation Linjär, nLFn (icke-linjär ultrarent vatten), nLFu (icke-linjär ultrarent avgasat vatten), EP (off wit
Temperatur (metrisk) referens 5, 10, 15, 20, 25 °C
Räckvidd (salthalt) 0,06 till 80,00 psu, 0,05 till 42,00 ppt
Upplösning (salthalt) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk avstånd
Noggrannhet (salthalt) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Salinitetsmätningslägen Praktisk salthalt (psu) eller naturligt havsvatten (ppt)
Upplösning (TDS) Minst 0,001 ppm, automatisk upp till 4 signifikanta siffror
Noggrannhet (TDS) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
TDS-faktorintervall Linjär (0,02 till 9,99)
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Räckvidd (resistivitet) 2 ohm till 100,0 megohm
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp Grafisk LCD med bakgrundsbelysning
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja, valbart
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Datapunkter 5000 med datum och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med lägena Auto-Read och Timed mätning; manuell dataloggning med Continuous m
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Larmutgång Larm för hög/låg gräns, kalibrering vid larm
Ingångar 8-stifts MiniDIN (konduktivitetssensor med inbyggd temperatur)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP67
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003)
Mått (L x B x H) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 tum)
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Vikt (engelska) 1.2 lb.
Garanti 3 års mätare
Sondtyp Konduktivitetssensor (köps separat)
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Modell Orion Star A322 ledningsförmåga/TDS/salthalt/resistivitet/temperatur bärbar mätare
Upplösning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megaohm, automatisk avstånd
Strömförsörjning 4 AA-batterier (ingår) eller universell strömadapter (säljs separat)
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Knappsats Omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk engelska, spanska, franska, italienska, tyska och kinesiska; Portugisiska och koreanska tillgängliga med programuppdatering
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Kanaler 1
Noggrannhet (resistivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Batterityp 4 x AA (ingår)
Batteritid 800 hr.