Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A323 Bärbar mätare för upplöst syre
BIOPHARMA
Produktkod. 11641479
Change view
Sondtyp:
Ej inkluderad
RDO Optisk DO-sensor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sondtyp Förpackningsstorlek
11641479 RDO Optisk DO-sensor -
11631479 Ej inkluderad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11641479 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer STARA3235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24315.00 SEK
    22632.65 SEK / Paket med 1
    Save 1682.35 SEK
    6% Av
I lager
Övervaka löst syre (optisk/polarografisk) och temperatur noggrant med denna bärbara RDO/DO-mätare för utmanande fälttester.
Få hög precision och förstklassig prestanda överallt där du behöver det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A323 löst syre och RDO Bärbar mätare. Detta instrument är designat för ett brett utbud av löst syre och temperaturtestning och fälttillämpningar. Utvärdera prover på de mest krävande platserna med denna vattentäta mätare med IP67-klassat hölje. Använd en RDO optisk eller polarografisk DO-sond och kalibrera med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde (Winkler) eller nollpunkt. Logga upp till 5000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt loggar till en skrivare eller dator.
Ta dina mätningar vid källan med vår premiumserie av bärbara mätare. De Thermo Scientific Orion Star A323 RDO/DO bärbar mätare erbjuder en informationsrik skärm och användarvänlig drift. Denna robusta, vattentäta bärbara mätare är redo att ta itu med elementen med dig. Orion Star A323 RDO/DO portabla mätare är designade för att vara lättanvända, pålitliga fältmätare som erbjuder avancerade funktioner och funktioner inklusive en 5000 punkters datumlogg med prov-ID och användar-ID-alternativ, kalibrering och hög/låg gränslarm och lösenordsskyddade mätmetoder.
  • Mät upplöst syre i procent mättnad eller mg/L med temperatur med Orion RDO optiska DO-sonder eller Orion polarografiska DO-sonder
  • Kalibrera upplöst syre med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde (Winkler-titrering) och noll-punktsalternativ
  • Kompensera automatiskt avläsningar av upplöst syre med hjälp av ATC-temperatur, manuell salthaltsinmatning och inbyggd barometer för barometertrycksavläsningar
  • En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
  • Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen—Auto-Read håller en stabil avläsning, Kontinuerlig visar ändrade avläsningar med hållalternativ och tidsinställda loggar data vid specifika intervall
  • Dataloggen samlar in och förser upp till 5000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
  • Kalibreringsloggen lagrar de 10 senaste kalibreringarna
  • Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott. ​
  • Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
  • Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
  • IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
  • Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
  • Mätare erbjuder CE-, TUV 3-i-1- och FCC klass A-certifieringar och 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star A323 RDO/DO bärbar mätarsats med RDO optisk DO-sensor, mätarpansar och fältväska
Inkluderar RDO optisk DO-sensor, mätarpansar och fältväska
Mätlägen Upplöst syre (% mättnad), Upplöst syre (mg/L med temperatur och barometertryck)
Sensortyper RDO optisk sensor för löst syre eller polarografisk sensor för löst syre
Räckvidd (polarografisk DO) 0,00 till 90,00 mg/L
Procent mättnadsområde (polarografisk DO) 0,0 till 600,0 % mättnad
Upplösning (Polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Noggrannhet (Polarografisk DO) ±0,2 mg/l eller± 2 % av läsningen, beroende på vilket som är störst
Tryckområde 400 till 850 mmHg
Kalibreringslägen Vattenmättad luft, luftmättat vatten, manuell (Winkler-titrering), nollpunkt.
Temperaturområde (metriskt). 0,0 °C till 50,0 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Temperaturval Automatisk med ATC temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp Grafisk LCD med bakgrundsbelysning
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja (Valbar)
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Datapunkter 5000 med datum och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med lägena Auto-Read och Timed mätning; manuell dataloggning med Continuous m
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Larmutgång Larm för hög/låg gräns, kalibrering vid larm
Ingångar 9-stifts MiniDIN (RDO optisk eller polarografisk DO-sensor med inbyggd temperatur)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP-67
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003)
Mått (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tum x 3,9 tum x 2,6 tum)
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Vikt (engelska) 1.2 lb.
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Garanti 3 års metergaranti
Procent mättnadsområde Polarografisk DO 0,0 till 600,0 % mättnad
Knappsats Omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk engelska, spanska, franska, italienska, tyska och kinesiska; Portugisiska och koreanska tillgängliga med programuppdatering
Noggrannhet (RDO) ±0,1mg/l upp till 8mg/l,± 0,2mg/l från 8 till 20mg/l,± 10 % av avläsningen upp till 50 mg/l
Räckvidd (RDO) 0,00 till 50,00 mg/L
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Star A323 RDO Optisk/upplöst syre/temperatur bärbar mätare
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (RDO) ±2 % mättnad≤ 200 % mättnad,± 10 % mättnad> 200 % mättnad
Procent mättnadsupplösning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mättnad
Procent mättnadsområde (RDO) 0,0 till 500,0 % mättnad
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (polarografisk DO) ±2 % mättnad eller± 2 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Procent mättnadsupplösning (RDO) 0,1, 1 % mättnad
Strömförsörjning 4 AA-batterier (ingår) eller universell strömadapter (säljs separat)
Tryckupplösning 1mmHg
Sondtyp RDO Optisk DO-sensor
Kanaler 1
Upplösning (RDO) 0.01, 0.1mg/L
Salinitetsfaktor 0,0 till 45,0 ppt, automatisk korrigering med manuell inmatning av provets salthalt
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Batteritid 800 timmar
Batterityp Fyra AA (ingår)
Typ Portable DO Meter
Noggrannhet (barometer) ±6 mmHg
Barometrisk tryckkorrigering 400 till 850 mmHg, automatisk med inbyggd barometer eller manuell inmatning
Utgångar USB, RS232