Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A324 pH/ISE bärbar multiparametermätare
BIOPHARMA
Produktkod. 11651479
Change view
Produkttyp:
pH/ISE portabel mätare
pH/ISE portabelt mätarkit
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
11651479 pH/ISE portabel mätare Varje
11661479 pH/ISE portabelt mätarkit -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11651479 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer STARA3240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13215.00 SEK
    12823.86 SEK / Paket med 1
    Save 391.14 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Övervaka pH, jonkoncentration, mV, ORP och temperatur noggrant med vår bärbara pH/ISE-mätare för utmanande fälttester.
Få hög precision och förstklassig prestanda överallt där du behöver det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A324 pH/ISE bärbar multiparametermätare. Denna mätare är designad för ett brett spektrum av pH, jonkoncentration, mV, ORP och temperaturtestning och fälttillämpningar. Utvärdera prover på de mest krävande platserna med denna vattentäta mätare med IP67-klassat hölje. Utför upp till 5-punkts pH- och ISE-kalibreringar, logga upp till 5000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt kalibrering och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator med gratis nedladdningsbar Orion Star™ Com programvara.
Ta dina mätningar vid källan med vår premiumserie av bärbara mätare. De Thermo Scientific Orion Star A324 pH/ISE bärbar mätare erbjuder en informationsrik skärm och användarvänlig drift. Denna robusta, vattentäta bärbara mätare är redo att ta itu med elementen med dig. Orion Star A324 pH/ISE bärbara mätare är designade för att vara lättanvända, pålitliga fältmätare som erbjuder avancerade funktioner och funktioner inklusive en 5000 punkters datumlogg med prov-ID och användar-ID-alternativ, kalibrering och hög/låg gräns-larm och lösenordsskyddade mätmetoder.
  • Mät pH, jonkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST eller DIN-buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
  • Utför en 5-punkts ISE-kalibrering (Ion Selective Electrode) med valbara enheter ppm, M, mg/l, %, ppb eller ingen
  • Kalibreringsredigeringsalternativ gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
  • Avancerade ISE-funktioner inkluderar icke-linjär valbar autoblank och lågområdesstabilitet
  • Välj från en mängd olika Orionjonselektiva elektroder inklusive elektroder som mäter ammoniak, ammonium, bromid, kadmium, kalcium, koldioxid, klorid, klor, koppar(III), cyanid, fluorid, fluorborat, jodid, bly, nitrat, kalium, silver, natrium, sulfat, ytaktivt medel och tiocyanat
  • En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
  • Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen—Auto-Read håller en stabil avläsning, Kontinuerlig visar ändrade avläsningar med hållalternativ och tidsinställda loggar data vid specifika intervall
  • Dataloggen samlar in och förser upp till 5000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
  • Kalibreringsloggen lagrar de 10 senaste kalibreringarna
  • Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott. ​
  • Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
  • Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
  • IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
  • Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
  • Mätare är certifierade enligt CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A
  • 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003)
Utgångar USB, RS232
Noggrannhet (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002
Avancerade ISE-funktioner Segmenterad (punkt-till-punkt) lutning, icke-linjär valbar autoblank, stabilt lågt koncentrationsområde
Larmutgång Larm för hög/låg gräns, kalibrering vid larm
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja (Valbar)
Batteritid 800 hr.
Batterityp 4 AA (ingår)
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsalternativ, jonkoncentration (ISE) med kalibreringsredigeringsalternativ, relativ
Kalibreringspunkter 1-punkts relativt mV (RmV)-läge, 1-punkts ORP-läge
Kalibreringspunkter (ISE) 1 till 5
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Datapunkter 5000 med datum och tidsstämpel
Beskrivning Orion Star A324 pH/ISE bärbar mätare
Kanaler 1
Visningstyp LCD-grafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, mV, Relativ mV, ORP, Jonkoncentration (ISE) med temperatur
Räckvidd (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (ISE) Minst 0,0001, 1 till 3 signifikanta siffror (kan väljas av användaren)
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +105,0 °C
Inkluderar Star A324 pH/ISE-mätare, 4 AA-batterier, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide, datorgränssnittskabel och mätartestcertifikat
Ingångar BNC (pH, ORP eller jonselektiv elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond)
Isopotentiell punkt 7.000pH
Knappsats Omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk engelska, spanska, franska, italienska, tyska och kinesiska; Portugisiska och koreanska tillgängliga med programuppdatering
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med lägena Auto-Read och Timed mätning; manuell dataloggning med Continuous m
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Star A324 pH/ISE/mV/RmV/ORP/Bärbar temperaturmätare
Strömförsörjning 4 AA-batterier (ingår) eller universell strömadapter (säljs separat)
Sondtyp pH-elektrod, ORP-elektrod, jonselektiv elektrod (ISE), referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond (köps separat)
Produkttyp pH/ISE portabel mätare
Räckvidd (ISE) 0,0001 till 19900 med valbara enheter av ppm, Molar, mg/l, %, ppb eller ingen
Range (ORP) ±2000,0 mV
Räckvidd (Relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (mV) 0.1mV
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperaturområde (engelska) 22,0 °F till 221,0° F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Garanti 3 års mätare
Mått (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tum x 3,9 tum x 2,6 tum)
Vikt (engelska) 1.2 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg