Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A325 pH/konduktivitet Bärbar multiparametermätare
BIOPHARMA
Produktkod. 11671479
Change view
Produkttyp:
Portabel mätare
Portabelt mätarkit
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11671479 Portabel mätare Varje
11681479 Portabelt mätarkit -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11671479 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer STARA3250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14888.88 SEK
    13731.74 SEK / Paket med 1
    Save 1157.14 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Mät noggrant pH, konduktivitet och temperatur med vår bärbara pH/konduktivitetsmätare för hög prestanda i utmanande fälttester.
Få hög precision och förstklassig prestanda överallt där du behöver det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A325 pH/konduktivitet Bärbar multiparametermätare. Denna mätare är designad för ett brett spektrum av pH, mV, ORP, konduktivitet, totala lösta fasta ämnen (TDS), salthalt, resistivitet och temperaturtester och fälttillämpningar. Utvärdera prover på de mest krävande platserna med denna vattentäta mätare med IP67-klassat hölje. Använd de två kanalerna för att mäta pH och konduktivitet samtidigt eller se varje kanal separat. Logga upp till 5000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför loggar till en skrivare eller dator.
Ta dina mätningar vid källan med vår premiumserie av bärbara mätare. De Thermo Scientific Orion Star A325 pH/ledningsförmåga bärbar mätare erbjuder en informationsrik skärm och användarvänlig drift. Denna robusta, vattentäta bärbara mätare är redo att ta itu med elementen med dig. Orion Star A325 bärbara pH-/konduktivitetsmätare är designade för att vara lättanvända, pålitliga fältmätare som erbjuder avancerade funktioner och funktioner inklusive en 5 000 punkters datumlogg med prov-ID och användar-ID-alternativ, kalibrering och hög-/låggränsalarm och lösenordsskyddade mätmetoder.
  • Kombinerad bekvämlighet med fördelarna med en pH-mätare och konduktivitetsmätare i ett lättanvänt system
  • Mät pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur på kanal ett och mät konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperatur på kanal två
  • Visa enkelt individuella mätningar på en helskärmsskärm och växla snabbt till en delad skärm för att visa flera mätningar samtidigt
  • Utför upp till en fempunkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST eller DIN-buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
  • Utför upp till en 5-punkts konduktivitetskalibrering
  • Kalibreringsredigeringsalternativ gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
  • Automatisk intervallanpassning av konduktivitetsvärden ger konsekventa avläsningar över hela mätområdet utan behov av omkalibrering.
  • Använd linjär, icke-linjär, EP (USP ) eller avstängd konduktivitetstemperaturkompensation med 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C eller 25 °C referenstemperaturer
  • En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
  • Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen—Auto-Read håller en stabil avläsning, Kontinuerlig visar ändrade avläsningar med hållalternativ och tidsinställda loggar data vid specifika intervall
  • Dataloggen samlar in och förser upp till 5000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
  • Kalibreringsloggen lagrar de 10 senaste kalibreringarna
  • Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott. ​
  • Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
  • Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
  • IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
  • Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
  • Mätare är certifierade enligt CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A
  • 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003)
Utgångar USB, RS232
Noggrannhet (konduktivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra> 3μ S; 0,5 % av läsningen± 0,01μ S≤ 3μ S
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002
Noggrannhet (resistivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Noggrannhet (salthalt) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Noggrannhet (TDS) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Larmutgång Larm för hög/låg gräns, kalibrering vid larm
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja (Valbar)
Batteritid 800 hr.
Batterityp 4 AA (ingår)
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsalternativ, relativ mV (RmV), ORP, konduktivitet med kalibreringsredigeringsalternativ
Kalibreringspunkter 1-punkts relativt mV (RmV)-läge, 1-punkts ORP-läge
Kalibreringspunkter (konduktivitet) Upp till 5
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5
Cell konstant 0,001 till 199,9 cm-1
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Datapunkter 5000 med datum och tidsstämpel
Beskrivning Orion Star A325 bärbar pH/konduktivitetsmätare
Kanaler 2
Visningstyp LCD-grafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, mV, Relativ mV, TDS, ORP med temperatur, Salthalt, Konduktivitet, Resistivitet med temperatur
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001μ S/cm till 3000 mS/cm
Räckvidd (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (resistivitet) 2 ohm till 100,0 megohm
Räckvidd (salthalt) 0,06 till 80,00 psu, 0,05 till 42,00 ppt
Räckvidd (TDS) 0,001 ppm till 200,0 ppt
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +105,0 °C
Inkluderar Star A325 pH-/konduktivitetsmätare, 4 AA-batterier, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide, datorgränssnittskabel och mätartestcertifikat
Ingångar BNC (pH- eller ORP-elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (konduktivitetssensor med inbyggd temperatur- eller ATC-temperatursond)
Isopotentiell punkt 7.000pH
Knappsats Omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk engelska, spanska, franska, italienska, tyska och kinesiska; Portugisiska och koreanska tillgängliga med programuppdatering, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med lägena Auto-Read och Timed mätning; manuell dataloggning med Continuous m
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Star A325 pH/mV/RmV/ORP/Konduktivitet/TDS/Salthalt/Resistivitet/Temperatur Bärbar mätare
Strömförsörjning 4 AA-batterier (ingår) eller universell strömadapter (säljs separat)
Produkttyp Portabel mätare
Range (ORP) ±2000,0 mV
Räckvidd (Relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (konduktivitet) 0,001μ S minimum, automatiskt sträcker sig upp till 4 signifikanta siffror
Upplösning (mV) 0.1mV
Upplösning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megaohm, automatisk avstånd
Upplösning (salthalt) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk avstånd
Upplösning (TDS) Minst 0,001 ppm, automatisk upp till 4 signifikanta siffror
Salinitetsmätningslägen Praktisk salthalt (psu) eller naturligt havsvatten (ppt)
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
TDS-faktorintervall Linjär (0,02 till 9,99)
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C
Temperaturkompensation Linjär, nLFn (icke-linjär ultrarent vatten), nLFu (icke-linjär ultrarent avgasat vatten), EP (av med varning) eller av
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Temperatur (metrisk) referens 5, 10, 15, 20, 25 °C
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperaturområde (engelska) 22,0 °F till 221,0° F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Garanti 3 års mätare
Mått (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tum x 3,9 tum x 2,6 tum)
Vikt (engelska) 1.2 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg