Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A329 pH/ISE/konduktivitet/upplöst syre, bärbar multiparametermätare
BIOPHARMA
Produktkod. p-4529615
Produkttyp:
Portable Meter
Portable Meter Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11611489
Brand: Thermo Scientific™ STARA3290
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät noggrant pH, jonkoncentration, konduktivitet, upplöst syre och temperatur med vår pH/ISE/konduktivitet/RDO/DO bärbara mätare.
Få hög noggrannhet och förstklassig prestanda överallt där du behöver det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A329 pH/ISE/konduktivitet/upplöst syre bärbar multiparametermätare. Denna mätare är designad för ett brett spektrum av pH, jonkoncentration, konduktivitet, upplöst syre och temperaturtestning och fälttillämpningar. Utvärdera prover på de mest krävande platserna med denna vattentäta mätare med IP67-klassat hölje. Använd de tre kanalerna för att mäta pH, konduktivitet och DO samtidigt eller visa varje kanal separat. Logga upp till 5000 datapunkter med tids- och datumstämpel och överför till en skrivare eller dator.
Ta dina mätningar vid källan med vår premiumserie av bärbara mätare. Thermo Scientific Orion Star A329 pH/ISE/konduktivitet/RDO/DO-bärbar mätare har en informationsrik skärm och användarvänlig drift. Denna robusta, vattentäta bärbara mätare är redo att ta itu med elementen med dig. Orion Star A329 pH/ISE/konduktivitet/RDO/DO-bärbara mätare är designade för att vara lättanvända, pålitliga fältmätare som erbjuder avancerade funktioner och funktioner inklusive en 5000-punkters datumlogg med prov-ID och användar-ID-alternativ, kalibrering och hög/låggränslarm och lösenordsskyddade mätmetoder.
  • Kombinerad bekvämlighet med fördelarna med en pH/ISE-mätare, konduktivitetsmätare och mätare för upplöst syre i ett lättanvänt system
  • Mät pH, jonkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur på kanal ett; mäta konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperatur på kanal två; och mät upplöst syre i procent mättnad eller mg/l med temperatur med RDO optiska DO-sonder eller polarografiska DO-sonder på kanal tre
  • Visa enkelt individuella mätningar på en helskärmsskärm och växla snabbt till en delad skärm för att visa flera mätningar samtidigt
  • Utför upp till fem-punkts pH- och ISE-kalibreringar med kalibreringsredigeringsalternativ som gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
  • Utför upp till en fem-punkts konduktivitetskalibrering
  • Automatisk intervallanpassning av konduktivitetsvärden ger konsekventa avläsningar över hela mätområdet utan behov av omkalibrering.
  • Använd linjär, icke-linjär, EP (USP) eller avkonduktivitetstemperaturkompensation med 5°C, 10°C, 15 C,°20°C eller 25°C referenstemperaturer
  • Kalibrera upplöst syre med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde (Winkler-titrering) och noll-punktsalternativ
  • Kompensera automatiskt avläsningar av upplöst syre med hjälp av ATC-temperatur, manuell salthaltsinmatning och inbyggd barometer för barometertrycksavläsningar
  • En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
  • Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen — Auto-Read håller en stabil avläsning, Kontinuerlig visar ändrade avläsningar med hållalternativ och Timed loggar data vid specifika intervall
  • Dataloggen samlar in och förser upp till 5000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
  • Kalibreringsloggen lagrar de 10 senaste kalibreringarna
  • Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott.
  • Orion Star Com-mjukvaran underlättar dataöverföring till dator via USB eller RS232.
  • Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
  • IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
  • Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
  • Mätare är certifierade enligt CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A
  • 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003)
Utgångar USB, RS232
Noggrannhet (barometer) ±6 mmHg
Noggrannhet (konduktivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra> 3μ S; 0,5 % av läsningen± 0,01μ S≤ 3μ S
Noggrannhet (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002
Noggrannhet (Polarografisk DO) ±0,2 mg/l eller± 2 % av läsningen, beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (RDO) ±0,1mg/l upp till 8mg/l,± 0,2mg/l från 8 till 20mg/l,± 10 % av avläsningen upp till 50 mg/l
Noggrannhet (resistivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Noggrannhet (salthalt) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Noggrannhet (TDS) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Avancerade ISE-funktioner Segmenterad (punkt-till-punkt) lutning, icke-linjär valbar autoblank, stabilt lågt koncentrationsområde
Larmutgång Larm för hög/låg gräns, kalibrering vid larm
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja, valbart
Barometrisk tryckkorrigering 400 till 850 mmHg, automatisk med inbyggd barometer eller manuell inmatning
Batteritid 800 hr.
Batterityp 4 AA (ingår)
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsalternativ, jonkoncentration (ISE) med kalibreringsredigeringsalternativ, relativ
Kalibreringslägen Vattenmättad luft, luftmättat vatten, manuell (Winkler-titrering), nollpunkt.
Kalibreringspunkter 1-punkts relativt mV (RmV)-läge, 1-punkts ORP-läge
Kalibreringspunkter (konduktivitet) Upp till 5
Kalibreringspunkter (ISE) 1 till 5
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5
Cell konstant 0,001 till 199,9 cm-1
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Datapunkter 5000 med datum och tidsstämpel
Beskrivning Orion Star A329 pH/ISE/konduktivitet/RDO/DO bärbar mätare
Kanaler 3
Visningstyp LCD-grafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, mV, Relativ mV, TDS, ORP med temperatur, Salthalt, Konduktivitet, Resistivitet med temperatur
Procent mättnadsområde Polarografisk DO 0,0 till 600,0 % mättnad
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001μ S/cm till 3000 mS/cm
Räckvidd (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (resistivitet) 2 ohm till 100,0 megohm
Räckvidd (salthalt) 0,06 till 80,00 psu, 0,05 till 42,00 ppt
Räckvidd (TDS) 0,001 ppm till 200,0 ppt
Upplösning (ISE) Minst 0,0001, 1 till 3 signifikanta siffror (kan väljas av användaren)
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +105,0 °C
Inkluderar Star A329 pH/ISE/konduktivitet/RDO/DO-mätare, 4 AA-batterier, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide, datorkabel och mätartestcertifikat
Ingångar BNC (pH- eller ORP-elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (konduktivitetssensor med inbyggd temperatur- eller ATC-temperatursond), 9-stifts MiniDIN (RDO optisk eller polarografisk DO-sensor med inbyggd temperatur)
Isopotentiell punkt 7.000pH
Knappsats Omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk engelska, spanska, franska, italienska, tyska och kinesiska; Portugisiska och koreanska tillgängliga med programuppdatering
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med lägena Auto-Read och Timed mätning; manuell dataloggning med Continuous m
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Star A329 pH/ISE/mV/RmV/ORP/Konduktivitet/TDS/Salthalt/Resistivitet/RDO Optisk/Upplöst syre/Bärbar temperaturmätare
Procent mättnadsområde (polarografisk DO) 0,0 till 600,0 % mättnad
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (RDO) ±2 % mättnad≤ 200 % mättnad,± 10 % mättnad> 200 % mättnad
Procent mättnadsupplösning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mättnad
Procent mättnadsområde (RDO) 0,0 till 500,0 % mättnad
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (polarografisk DO) ±2 % mättnad eller± 2 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Procent mättnadsupplösning (RDO) 0,1, 1 % mättnad
Strömförsörjning 4 AA-batterier (ingår) eller universell strömadapter (säljs separat)
Tryckområde 400 till 850 mmHg
Tryckupplösning 1mmHg
Produkttyp Portable Meter
Räckvidd (ISE) 0,0001 till 19900 med valbara enheter av ppm, Molar, mg/l, %, ppb eller ingen
Range (ORP) ±2000,0 mV
Räckvidd (polarografisk DO) 0,00 till 90,00 mg/l
Räckvidd (RDO) 0,00 till 50,00 mg/l
Räckvidd (Relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (konduktivitet) 0,001μ S minimum, automatiskt sträcker sig upp till 4 signifikanta siffror
Upplösning (mV) 0.1mV
Upplösning (Polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Upplösning (RDO) 0.01, 0.1mg/L
Upplösning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megaohm, automatisk avstånd
Upplösning (salthalt) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk avstånd
Upplösning (TDS) Minst 0,001 ppm, automatisk upp till 4 signifikanta siffror
Salinitetsfaktor 0,0 till 45,0 ppt, automatisk korrigering via konduktivitetsavläsning eller manuell salthaltsinmatning
Salinitetsmätningslägen Praktisk salthalt (psu) eller naturligt havsvatten (ppt)
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
TDS-faktorintervall Linjär (0,02 till 9,99)
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C
Temperaturkompensation Linjär, nLFn (icke-linjär ultrarent vatten), nLFu (icke-linjär ultrarent avgasat vatten), EP (av med varning) eller av
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Temperatur (metrisk) referens 5, 10, 15, 20, 25 °C
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperaturområde (engelska) 22,0 °F till 221,0° F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Garanti 3 års mätare
Mått (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tum x 3,9 tum x 2,6 tum)
Vikt (engelska) 1.2 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg