Läs mer
- Home
- Products
- pH och elektrokemi
- Titratorer för bänkskivor
- Thermo Scientific™ Orion Star T900-serien titratortillbehör
Thermo Scientific™ Orion Star T900-serien titratortillbehör
Produktkod. 15802117| Produktkod. | Typ | unitSize |
|---|---|---|
| 15802117 | Titratortillbehör, byrett | Varje |
| 15872107 | Byrettlock | Varje |
| 15882107 | 10 ml byrett | Varje |
| 15892107 | 20 ml byrett | Varje |
| 15812117 | Titratortillbehör, reagenshållare | Varje |
| 15822117 | 1 l plastflaska | Varje |
| 15832117 | 1 l glasflaska | Varje |
| 15842117 | 12 x 1 L plastflaskor | Varje |
| 15852117 | Titratortillbehör, reagensflaska | Varje |
| 15862117 | Reagensflaskans kork (GL38) | Varje |
| 15872117 | Reagensflaskans kork (GL45) | Varje |
| 15882117 | Titratortillbehör, reagenslock | Varje |
| 15892117 | Titratortillbehör, dispenser | Varje |
| 15802127 | Verifieringssats för dispenser | Varje |
| 15812127 | Titratortillbehör, elektrodhållare | Varje |
| 15822127 | Propp | Varje |
| 15832127 | Kabelhantering | Varje |
| 15842127 | EU-strömförsörjning | Varje |
| 15852127 | Titratortillbehör, strömförsörjning | Varje |
| 15862127 | Standard slangsats | Varje |
| 15872127 | Ljusblockerande slangsats | Varje |
| 15882127 | Torkrör | Varje |
| 15892127 | Titratortillbehör, slang | Varje |
| 15802137 | Reagenslock för utbyte | Varje |
| 15812137 | Utbytesdispenserprob | Varje |
| 15822137 | Titratortillbehör, manual | Varje |
| 15832137 | Titratortillbehör, datorgränssnitt | Varje |
| 15842137 | Titratortillbehör, ventil | Varje |
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27998" för att få ditt kampanjpris.
Description
Skaffa tillbehör och reservdelar till Orion Star T910 pH-titrator, Orion Star T920 redoxtitrator, Orion Star T930 jontitrator och Orion Star T940 allt-i-ett titrator. Dessa är designade för att utöka titratorns funktionalitet och minimera underhållsstopp.
•Välj utbytbara byrettstorlekar på 10mL, 20mL eller 50mL för att anpassa din
•titrator. Flaskhållare hjälper till att säkra titrant för att förhindra spill och
•erbjuder flexibel placering Färgkodade slangar och kontakter förenklar slanginstallation och underhåll
•Datorprogramvara är utformad för att göra dataöverföring enkel och pålitlig
Spécification
Spécification
| Beskrivning | Orion Star T900-serien 50ml byrett |
| Typ | Titratortillbehör, byrett |
| För användning med (utrustning) | Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 jon titrator, Orion Star T940 allt-i-ett titrator |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.