Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star T900-serien titratortillbehör
Produktkod. 15822117
Change view
Typ:
1 l glasflaska
1 l plastflaska
10 ml Burette
12 x 1 L glasflaskor
12 x 1 L plastflaskor
20 ml Burette
50 ml Buretten
Användarmanual
Burette-omslag
Dispenserprob
Dispenserverifieringskit
EU:s elförsörjning
Elektrodhållarmontering
Ersatte Burette
Ersättningsdispenserprob
Ersättningsreagenshatt
Kabelhantering
Ljusblockerande rörkit
Pintflasklocket
Reagensflaskhållare
Reagensflasklock (GL38)
Reagensflasklock (GL45)
Standardrörkit
Stopper
Storbritannien/Singapore elförsörjning
Torkrör
USB Kabel-TV
Värdeersättning
Förpackningsstorlek:
Varje
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
15822117 1 l plastflaska Varje
15872107 Burette-omslag Varje
15882107 10 ml Burette Varje
15892107 20 ml Burette Varje
15802117 50 ml Buretten Varje
15812117 Reagensflaskhållare Varje
15832117 1 l glasflaska Varje
15842117 12 x 1 L plastflaskor Varje
15852117 12 x 1 L glasflaskor Varje
15862117 Reagensflasklock (GL38) Varje
15872117 Reagensflasklock (GL45) Varje
15882117 Pintflasklocket Varje
15892117 Dispenserprob Varje
15802127 Dispenserverifieringskit Varje
15812127 Elektrodhållarmontering Varje
15822127 Stopper Varje
15832127 Kabelhantering Varje
15842127 EU:s elförsörjning Varje
15852127 Storbritannien/Singapore elförsörjning Varje
15862127 Standardrörkit Varje
15872127 Ljusblockerande rörkit Varje
15882127 Torkrör Varje
15892127 Ersatte Burette Varje
15802137 Ersättningsreagenshatt Varje
15812137 Ersättningsdispenserprob Varje
15822137 Användarmanual Varje
15832137 USB Kabel-TV Varje
15842137 Värdeersättning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Produktkod. 15822117 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer STARTBT1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00 SEK
    312.75 SEK / Paket med 1
    Save 16.25 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera underhållsstopp med lättinstallerade Orion Star T900-serie titratorersättningsdelar. Orion Star T900-seriens titratortillbehör utökar funktionaliteten.
Skaffa tillbehör och reservdelar till Orion Star T910 pH-titrator, Orion Star T920 redoxtitrator, Orion Star T930 jontitrator och Orion Star T940 allt-i-ett titrator. Dessa är designade för att utöka titratorns funktionalitet och minimera underhållsstopp.
•Välj utbytbara byrettstorlekar på 10mL, 20mL eller 50mL för att anpassa din
•titrator. Flaskhållare hjälper till att säkra titrant för att förhindra spill och
•erbjuder flexibel placering Färgkodade slangar och kontakter förenklar slanginstallation och underhåll
•Datorprogramvara är utformad för att göra dataöverföring enkel och pålitlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star T900 serie 1L plastflaska
Typ 1 l plastflaska
För användning med (utrustning) Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 jon titrator, Orion Star T940 allt-i-ett titrator