Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star T910 pH titrator och sats
Beskrivning
Använd Orion Star T910 pH-titrator för dedikerade syra-bas-titreringar, inklusive titrerbar surhet i juicer och viner, surhetsgrad i livsmedel, alkalinitet i vatten, surhet och alkalinitet hos konsumentprodukter, totalt syratal (TAN) och totalt bastal (TBN). Titreringstekniker inkluderar ekvivalenspunktstitreringar och förinställda pH-slutpunktstitreringar för mångsidig provanalys. Kombinera titratorn med någon av våra premium ROSS pH-elektroder eller välj en förkonfigurerad titrator- och elektrodsats för paketrabatt.
- Exakta, reproducerbara resultat: Automatisering av titreringsarbetsflödet säkerställer konsekventa analyser med samma parametrar och beräkningar varje gång.
- Snabbare inställningstid: Spara elektrod-, titrant- och titreringsparametrar en gång med metoder.
•Förbättrad labbkapacitet: Starta titreringen och låt instrumentet köras obevakat. - Minskad kostnad och driftstopp: Byt enkelt titratordelar för att minimera underhållsstopp och långlivade elektroder sänker ägandekostnaden
- Säker dokumentation av testresultat: Visa resultat live, i sammanfattningstabellen eller i 100-punkts dataloggen
- Tillämpningsdatabas: Testade och validerade förprogrammerade metoder kan laddas på din titrator.
- Standard ROSS-sats med 8102BNUWP ROSS Ultra pH-elektrod och 927007MD ATC-temperatursond i rostfritt stål är idealisk för de flesta vanliga pH-titreringar och speciellt förinställda slutpunktstitreringar som inkluderar temperatur ROSS
- Sure-Flow-sats med 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH-elektrod är designade för krävande prover som kan blockera standard pH-elektroder eller kräver en anslutning av typen fast-flowing sleeve.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 mV |
| Noggrannhet (pH) | ±0,002 pH |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,2° C |
| Larmutgång | Meddelanden för Titreringscykel slutförd, Maximal titrantvolym, Datalogg full, Kalibrering krävs, Underhållspåminnelse. |
| Alternativ för bakgrundsbelysning | Ja, justerbar |
| Tomma alternativ | Fast värde eller variabelt värde med titrering |
| Storlekar av byrett | 10 ml, 20 ml (ingår) eller 50 ml |
| Kalibrering | pH och temperatur |
| Kalibreringspunkter (pH) | 1 till 5 |
| Certifikat och efterlevnad | CE, TUV 3-i-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010 |
| Visa mer |