Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star T910 pH titrator och sats
BIOPHARMA
Produktkod. p-7113366
Typ:
pH-titrator
pH-titrator, ROSS Sure-Flow-kit
pH-titrator, standard ROSS-kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15871282
Brand: Thermo Scientific™ START9100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dra nytta av integrationen av vår kärnelektrokemiteknik med ett toppmodernt dispensersystem för att skapa en automatisk pH-titrator, ett modernt, förenklat system som gör titreringar enklare, mer tillförlitliga och reproducerbara jämfört med manuella metoder.
Använd Orion Star T910 pH-titrator för dedikerade syra-bas-titreringar, inklusive titrerbar surhet i juicer och viner, surhetsgrad i livsmedel, alkalinitet i vatten, surhet och alkalinitet hos konsumentprodukter, totalt syratal (TAN) och totalt bastal (TBN). Titreringstekniker inkluderar ekvivalenspunktstitreringar och förinställda pH-slutpunktstitreringar för mångsidig provanalys. Kombinera titratorn med någon av våra premium ROSS pH-elektroder eller välj en förkonfigurerad titrator- och elektrodsats för paketrabatt.
  • Exakta, reproducerbara resultat: Automatisering av titreringsarbetsflödet säkerställer konsekventa analyser med samma parametrar och beräkningar varje gång.
  • Snabbare inställningstid: Spara elektrod-, titrant- och titreringsparametrar en gång med metoder.
    •Förbättrad labbkapacitet: Starta titreringen och låt instrumentet köras obevakat.
  • Minskad kostnad och driftstopp: Byt enkelt titratordelar för att minimera underhållsstopp och långlivade elektroder sänker ägandekostnaden
  • Säker dokumentation av testresultat: Visa resultat live, i sammanfattningstabellen eller i 100-punkts dataloggen
  • Tillämpningsdatabas: Testade och validerade förprogrammerade metoder kan laddas på din titrator.
  • Standard ROSS-sats med 8102BNUWP ROSS Ultra pH-elektrod och 927007MD ATC-temperatursond i rostfritt stål är idealisk för de flesta vanliga pH-titreringar och speciellt förinställda slutpunktstitreringar som inkluderar temperatur ROSS
  • Sure-Flow-sats med 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH-elektrod är designade för krävande prover som kan blockera standard pH-elektroder eller kräver en anslutning av typen fast-flowing sleeve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV
Burettfunktioner Automatiska sköljcykler för spolning och diskret doseringsvolym med kontinuerlig tillval; Överstiger enl
Funktioner tillgängliga Provtitrering, titrantstandardisering, kalibrering och direktmätning
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Noggrannhet (temperatur) ±0,2° C
Larmutgång Meddelanden för Titreringscykel slutförd, Maximal titrantvolym, Datalogg full, Kalibrering krävs, Underhållspåminnelse.
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja, justerbar
Tomma alternativ Fast värde eller variabelt värde med titrering
Storlekar av byrett 10 ml, 20 ml (ingår) eller 50 ml
Kalibrering pH och temperatur
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-i-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010
Kanaler 1
Cykler per titreringskörning 1 till 5 cykler, möjlighet att utesluta cykelresultat från medelresultat och RSD-beräkningar
Information om datahantering Dataloggexport som CSV- eller PDF-fil, kort eller långt format
Datapunkter 100 datamängder vardera: provtitrering, titrantstandardisering, kalibrering och direktmätning
Beskrivning Orion Star T910 pH titrator utan elektrod
Visningstyp 5.7 in. color capacitive touchscreen, 640 x 480 resolution
Typ pH-titrator
Ekvivalenspoäng 1 till 2
För användning med (applikation) Syra-bas-titreringar inklusive titrerbar surhet i juicer och viner, surhetsgrad i livsmedel, alkalinitet i vatten, surhet och alkalinitet i konsumentprodukter, totalt syratal (TAN) och totalt bastal (TBN).
Inkluderar 20 mL byrett, omrörarsond, dispensersond, standardslangsats, 1 L plastflaska, GL38 flasklock med två portar och torkrör, datorkabel, USB-minne, 110–240 V strömförsörjning
Ingångar BNC (pH-elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond), omröraringång (omrörarsond)
IP-betyg IP51
Språk Kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska och spanska
Material ABS-plast
Minne Icke-flyktigt minne bevarar dataloggar och inställningar
Metoder Upp till 10 metoder med valfritt lösenordsskydd; importera/exportera metoder via USB-minne
Modell Orion Star T910
Utgångar 3 USB-portar för anslutningar för skrivare, USB-minne och datorprogramvara
Precision 0,5 % RSD, beroende på miljö och hanteringsförhållanden
Förinställda slutpunkter 1 till 3
Sondtyp pH-elektrod, referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond, omrörarsond
Räckvidd (mV) -2000,0 till +2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning Byrettdrivningen erbjuder avancerad mikrostegsteknik som ger 25 600 mikrosteg per motorvarv för jämn och exakt positionering (över 2 miljoner mikrosteg över hela byrettens rörelseområde).
Upplösning (mV) 0.1 mV
Upplösning (pH) 0,001, 0,01, 0,1 (kan väljas av användaren)
Upplösning (temperatur) 0,1° C
Prov-ID Automatisk stegvis, manuell eller avstängd
Omrörarsondhastigheter 5 användarvalbara hastigheter (250 till 3700 rpm)
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 40 °C
Kalibrering av temperatursond Valfri 1-punkts offsetkalibrering
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +100,0 °C
Temperaturval Manuell eller automatisk
Tid och datum Ja, med icke-flyktigt batteribackup
Titrantbestämning Standardiseringstitrering eller manuell koncentrationsinmatning
Titreringsprocesskontroll Rutinmässigt, snabbt, försiktigt eller användardefinierat
Inställningsguide för titrering Ja, med Starta ny titreringsprocess
Titreringsteknik Ekvivalenspunkt eller förinställd slutpunkt
Titreringstyper Direkt eller återtitrering
Uppdaterbar firmware Ja, med USB-minne
Garanti 1 års ersättningsgaranti
Mått (L x B x H) 10 x 16 x 14 in. (25.4 x 40.6 x 35.6 cm)
Elektriska krav 100-240V, 50/60 Hz