Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star T920 Redox Titrator och kit
BIOPHARMA
Produktkod. 15872097
Change view
Typ:
Redox Titratorstandardkit
Redoxtitrator
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
15872097 Redoxtitrator Varje
15882097 Redox Titratorstandardkit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15872097 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer START9200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43490.00 SEK
    42449.40 SEK / Paket med 1
    Save 1040.60 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dra nytta av integrationen av vår kärnelektrokemiteknologi med ett toppmodernt dispenseringssystem för att skapa en automatisk redoxtitrator, ett modernt, förenklat automatiserat system designat för att göra titrering enklare, mer tillförlitlig och mer reproducerbar än manuella titreringar.
Använd Orion Star T920 redoxtitrator för dedikerade redoxtitreringar inklusive sulfit/SO2 och reducerande socker i juice och vin, askorbinsyra (vitamin C) och peroxidvärde i livsmedelsprodukter, löst syre i avloppsvatten genom Winkler-titrering och organiskt material i jord. Titreringstekniker inkluderar ekvivalenspunktstitreringar och förinställda mV-ändpunktstitreringar för mångsidig provanalys. Para ihop titratoralternativet med någon av våra premium Orion redoxelektroder eller välj vår förkonfigurerade titrator och elektrodsats för en medföljande rabatt.
•Exakta, reproducerbara resultat: Automatisering av titreringsarbetsflödet gör att analys kan köras med samma inställningsparametrar och beräkningar varje gång.
•Snabbare inställningstid: Ställ in och spara parametrar för elektrod, titrering och titrering en gång med hjälp av metoder
• Förbättrad labbgenomströmning: Starta titreringen och låt instrumentet köras obevakat.
•Minskad kostnad och stilleståndstid: Byt enkelt ut titratordelar för att minimera underhållsstopp samtidigt som elektroder som håller länge minskar ägandekostnaderna. Dokumentera testresultat
•på ett säkert sätt: Visa resultat live, i sammanfattningstabellen och i 100-punkters datalogg Applications-
•databasen: Testade och validerade förprogrammerade metoder kan laddas på din
•titrator. Standardsats med 9778BNWP redoxelektrod är idealisk för de flesta standardredoxtitreringarna med sin robusta glaskropp för kemisk resistens i en mängd olika prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV
Burettfunktioner Automatiska sköljcykler för spolning och diskret doseringsvolym med kontinuerlig tillval; Överstiger enl
Funktioner tillgängliga Provtitrering, titrantstandardisering, kalibrering och direktmätning
Noggrannhet (temperatur) ±0,2° C
Larmutgång Meddelanden för Titreringscykel slutförd, Maximal titrantvolym, Datalogg full, Kalibrering krävs, Underhållspåminnelse.
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja, justerbar
Tomma alternativ Fast värde eller variabelt värde med titrering
Storlekar av byrett 10 ml, 20 ml (ingår) eller 50 ml
Kalibrering mV och temperatur
Kalibreringspunkter 1 punkts relativa mV (RmV) läge
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-i-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010
Kanaler 1
Cykler per titreringskörning 1 till 5 cykler, möjlighet att utesluta cykelresultat från medelresultat och RSD-beräkningar
Information om datahantering Dataloggexport som CSV- eller PDF-fil, kort eller långt format
Datapunkter 100 datamängder vardera: provtitrering, titrantstandardisering, kalibrering och direktmätning
Beskrivning Orion Star T920 redoxtitrator utan elektrod
Visningstyp 5,7 tum färgkapacitiv pekskärm, 640 x 480 upplösning
Typ Redoxtitrator
Ekvivalenspoäng 1 till 2
För användning med (applikation) Redox titrering inklusive sulfit/SO2 och reducerande socker i juice och vin, askorbinsyra (vitamin C) och peroxidvärde i livsmedel, löst syre i avloppsvatten genom Winkler-titrering och organiskt material i jord
Inkluderar 20mL byrett, omrörarsond, dispensersond, standardslangsats, 1 L plastflaska, GL38 flasklock med två portar och torkslang, datorkabel, USB drivning, 110-240 V strömförsörjning
Ingångar BNC (redox/ORP-elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond), omröraringång (omrörarsond)
IP-betyg IP51
Språk Kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska och spanska
Material ABS-plast
Minne Icke-flyktigt minne bevarar dataloggar och inställningar
Metoder Upp till 10 metoder med valfritt lösenordsskydd; importera/exportera metoder via USB-minne
Modell Orion Star T920
Utgångar 3 USB-portar för anslutningar för skrivare, USB-minne och datorprogramvara
Precision 0,5 % RSD, beroende på miljö och hanteringsförhållanden
Förinställda slutpunkter 1 till 3
Sondtyp Redox/ORP-elektrod, referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond, omrörarsond
Räckvidd (mV) -2000,0 till +2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning Byrettdrivningen erbjuder avancerad mikrostegsteknik som ger 25 600 mikrosteg per motorvarv för jämn och exakt positionering (över 2 miljoner mikrosteg över hela byrettens rörelseområde).
Upplösning (mV) 0.1 mV
Upplösning (temperatur) 0,1° C
Prov-ID Automatisk stegvis, manuell eller avstängd
Omrörarsondhastigheter 5 användarvalbara hastigheter (250 till 3700 rpm)
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 40 °C
Kalibrering av temperatursond Valfri 1-punkts offsetkalibrering
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +100,0 °C
Temperaturval Manuell eller automatisk
Tid och datum Ja, med icke-flyktigt batteribackup
Titrantbestämning Standardiseringstitrering eller manuell koncentrationsinmatning
Titreringsprocesskontroll Rutinmässigt, snabbt, försiktigt eller användardefinierat
Inställningsguide för titrering Ja, med Starta ny titreringsprocess
Titreringsteknik Ekvivalenspunkt eller förinställd slutpunkt
Titreringstyper Direkt eller återtitrering
Uppdaterbar firmware Ja, med USB-minne
Garanti 1 års ersättningsgaranti
Mått (L x B x H) 10 x 16 x 14 tum (25,4 x 40,6 x 35,6 cm)
Elektriska krav 100-240V, 50/60 Hz