Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star T920 Redox Titrator och kit
Description
Använd Orion Star T920 redoxtitrator för dedikerade redoxtitreringar inklusive sulfit/SO2 och reducerande socker i juice och vin, askorbinsyra (vitamin C) och peroxidvärde i livsmedelsprodukter, löst syre i avloppsvatten genom Winkler-titrering och organiskt material i jord. Titreringstekniker inkluderar ekvivalenspunktstitreringar och förinställda mV-ändpunktstitreringar för mångsidig provanalys. Para ihop titratoralternativet med någon av våra premium Orion redoxelektroder eller välj vår förkonfigurerade titrator och elektrodsats för en medföljande rabatt.
•Exakta, reproducerbara resultat: Automatisering av titreringsarbetsflödet gör att analys kan köras med samma inställningsparametrar och beräkningar varje gång.
•Snabbare inställningstid: Ställ in och spara parametrar för elektrod, titrering och titrering en gång med hjälp av metoder
• Förbättrad labbgenomströmning: Starta titreringen och låt instrumentet köras obevakat.
•Minskad kostnad och stilleståndstid: Byt enkelt ut titratordelar för att minimera underhållsstopp samtidigt som elektroder som håller länge minskar ägandekostnaderna. Dokumentera testresultat
•på ett säkert sätt: Visa resultat live, i sammanfattningstabellen och i 100-punkters datalogg Applications-
•databasen: Testade och validerade förprogrammerade metoder kan laddas på din
•titrator. Standardsats med 9778BNWP redoxelektrod är idealisk för de flesta standardredoxtitreringarna med sin robusta glaskropp för kemisk resistens i en mängd olika prover
Specifications
Specifications
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 mV |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,2° C |
| Larmutgång | Meddelanden för Titreringscykel slutförd, Maximal titrantvolym, Datalogg full, Kalibrering krävs, Underhållspåminnelse. |
| Alternativ för bakgrundsbelysning | Ja, justerbar |
| Tomma alternativ | Fast värde eller variabelt värde med titrering |
| Storlekar av byrett | 10 ml, 20 ml (ingår) eller 50 ml |
| Kalibrering | mV och temperatur |
| Kalibreringspunkter | 1 punkts relativa mV (RmV) läge |
| Certifikat och efterlevnad | CE, TUV 3-i-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010 |
| Kanaler | 1 |
| Show More |