Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star T930 jontitrator och kit
BIOPHARMA
Produktkod. 15892097
Change view
Typ:
Jontitrator
Jontitratorns salthaltskit
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15892097 Jontitrator Varje
15802107 Jontitratorns salthaltskit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15892097 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer START9300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50620.00 SEK
    42627.08 SEK / Paket med 1
    Save 7992.92 SEK
    15% Av
I lager
Dra nytta av integrationen av vår kärnelektrokemiteknologi med ett toppmodernt dispenseringssystem för att skapa en automatisk redoxtitrator, ett modernt, förenklat automatiserat system designat för att göra titrering enklare, mer tillförlitlig och mer reproducerbar än manuella titreringar.
Använd Orion Star T930 jonititrator för dedikerade jontitreringar inklusive salt i livsmedel, klorid i dricksvatten och avloppsvatten, ammoniak från avloppsvatten, ytaktiva ämnen i konsumentprodukter och vattens totala hårdhet. Titreringstekniker inkluderar ekvivalenspunktstitreringar och förinställda mV-ändpunktstitreringar plus multipel känd addition (MKA)-läge. Med MKA-läge utför titratorn en automatiserad kalibrering och beräkning av provkoncentrationen genom att lägga till alikvoter av standard till provet, vilket tar bort behovet av en separat kalibrering och minimerar matriseffekter.
•Exakta, reproducerbara resultat: Automatisering av titreringsarbetsflödet gör att analys kan köras med samma inställningsparametrar och beräkningar varje gång.
•Snabbare inställningstid: Ställ in och spara parametrar för elektrod, titrering och titrering en gång med hjälp av metoder
• Förbättrad labbgenomströmning: Starta titreringen och låt instrumentet köras obevakat.
•Minskad kostnad och stilleståndstid: Byt enkelt ut titratordelar för att minimera underhållsstopp samtidigt som elektroder som håller länge minskar ägandekostnaderna. Dokumentera testresultat
•på ett säkert sätt: Visa resultat live, i sammanfattningstabellen och i 100-punkters datalogg Applications-
•databasen: Testade och validerade förprogrammerade metoder kan laddas på din
•titrator. Para ihop titratoralternativet med någon av våra premium Orion-jonselektiva elektroder eller välj en av våra förkonfigurerade titrator- och elektrodsatser för en medföljande rabatt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen, beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV
Burettfunktioner Automatiska sköljcykler för spolning och diskret doseringsvolym med kontinuerlig tillval; Överstiger enl
Funktioner tillgängliga Provtitrering, titrantstandardisering, kalibrering och direktmätning
Noggrannhet (temperatur) ±0,2° C
Avancerade ISE-funktioner Multipel känd addition (MKA); automatiserad kalibrering och beräkning av provkoncentrationen genom att tillsätta alikvoter av standard till provet med hjälp av byretten
Larmutgång Meddelanden för Titreringscykel slutförd, Maximal titrantvolym, Datalogg full, Kalibrering krävs, Underhållspåminnelse.
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja, justerbar
Tomma alternativ Fast värde eller variabelt värde med titrering
Storlekar av byrett 10 ml, 20 ml (ingår) eller 50 ml
Kalibrering Jonkoncentration (ISE) och temperatur
Kalibreringspunkter (ISE) 1 till 5
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-i-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010
Kanaler 1
Cykler per titreringskörning 1 till 5 cykler, möjlighet att utesluta cykelresultat från medelresultat och RSD-beräkningar
Information om datahantering Dataloggexport som CSV- eller PDF-fil, kort eller långt format
Datapunkter 100 datamängder vardera: provtitrering, titrantstandardisering, kalibrering och direktmätning
Beskrivning Orion Star T930 jonititrator utan elektrod
Visningstyp 5,7 tum färgkapacitiv pekskärm, 640 x 480 upplösning
Typ Jontitrator
Ekvivalenspoäng 1 till 2
För användning med (applikation) Jonkoncentrationstitreringar inklusive salt i livsmedel, kalcium i juice och mjölk, total hårdhet för dricksvatten och avloppsvatten, klorid i dricksvatten och avloppsvatten, ammoniak och Total Kjeldahl Kväve (TKN) av avloppsvatten och ytaktiva ämnen i konsumentprodukter
Inkluderar 20mL byrett, omrörarsond, dispenserprob, standardslangsats, 1L plastflaska, GL38 flasklock med två portar och torkrör, datorkabel, litteratur om USB drivenhet, 110-240V nätaggregat
Ingångar BNC (jonselektiv elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond), omröraringång (omrörarsond)
IP-betyg IP51
Språk Kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska och spanska
Material ABS-plast
Minne Icke-flyktigt minne bevarar dataloggar och inställningar
Metoder Upp till 10 metoder med valfritt lösenordsskydd; importera/exportera metoder via USB-minne
Modell Orion Star T930
Utgångar 3 USB-portar för anslutningar för skrivare, USB-minne och datorprogramvara
Precision 0,5 % RSD, beroende på miljö och hanteringsförhållanden
Förinställda slutpunkter 1 till 3
Sondtyp Jonselektiv elektrod (ISE), referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond, omrörarsond
Räckvidd (ISE) 0,0001 till 19990
Räckvidd (mV) -2000,0 till +2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning Byrettdrivningen erbjuder avancerad mikrostegsteknik som ger 25 600 mikrosteg per motorvarv för jämn och exakt positionering (över 2 miljoner mikrosteg över hela byrettens rörelseområde).
Upplösning (ISE) Minst 0,0001, 1 till 4 signifikanta siffror (kan väljas av användaren)
Upplösning (mV) 0.1 mV
Upplösning (temperatur) 0,1° C
Prov-ID Automatisk stegvis, manuell eller avstängd
Omrörarsondhastigheter 5 användarvalbara hastigheter (250 till 3700 rpm)
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 40 °C
Kalibrering av temperatursond Valfri 1-punkts offsetkalibrering
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +100,0 °C
Temperaturval Manuell eller automatisk
Tid och datum Ja, med icke-flyktigt batteribackup
Titrantbestämning Standardiseringstitrering eller manuell koncentrationsinmatning
Titreringsprocesskontroll Rutinmässigt, snabbt, försiktigt eller användardefinierat
Inställningsguide för titrering Ja, med Starta ny titreringsprocess
Titreringsteknik Ekvivalenspunkt eller förinställd slutpunkt
Titreringstyper Direkt eller återtitrering
Uppdaterbar firmware Ja, med USB-minne
Garanti 1 års ersättningsgaranti
Mått (L x B x H) 10 x 16 x 14 tum (25,4 x 40,6 x 35,6 cm)
Elektriska krav 100-240V, 50/60 Hz