Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star T940 All-in-One Titrator och kit
BIOPHARMA
Produktkod. 15812107
Change view
Typ:
Titrator
Titrator-Sure-Flow-kit ROSS
Titratorstandardkit ROSS
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15812107 Titrator Varje
15822107 Titratorstandardkit ROSS Varje
15832107 Titrator-Sure-Flow-kit ROSS Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15812107 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer START9400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58800.00 SEK
    57720.42 SEK / Paket med 1
    Save 1079.58 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Dra nytta av integrationen av vår kärnelektrokemiteknologi med ett toppmodernt dispenseringssystem för att skapa en automatiserad allt-i-ett titrator, ett modernt, förenklat automatiserat system utformat för att hjälpa till att göra titrering enklare, mer tillförlitlig och mer reproducerbar än manuella titreringar.
Använd Orion Star T940 allt-i-ett-titrator för flexibla pH-, redox- och jonkoncentrationstitreringar inklusive ekvivalenspunktstitreringar, förinställda pH- eller mV-slutpunktstitreringar plus multipel känd addition (MKA)-läge för automatisk känd addition av olika joner. Para ihop titratoralternativet med någon av våra premium ROSS pH-elektroder eller Orion redox- och jonselektiva elektroder eller välj en av våra förkonfigurerade titrator- och elektrodsatser för en medföljande rabatt.
  • Exakta, reproducerbara resultat: Automatisering av titreringsarbetsflödet säkerställer konsekventa analyser med samma parametrar och beräkningar varje gång.
  • Snabbare inställningstid: Spara elektrod-, titrant- och titreringsparametrar en gång med metoder.
    •Förbättrad labbkapacitet: Starta titreringen och låt instrumentet köras obevakat.
  • Minskad kostnad och driftstopp: Byt enkelt titratordelar för att minimera underhållsstopp och långlivade elektroder sänker ägandekostnaden
  • Säker dokumentation av testresultat: Visa resultat live, i sammanfattningstabellen eller i 100-punkts dataloggen
  • Tillämpningsdatabas: Testade och validerade förprogrammerade metoder kan laddas på din titrator.
  • Standard ROSS-sats med 8102BNUWP ROSS Ultra pH-elektrod och 927007MD ATC-temperatursond i rostfritt stål är idealisk för de flesta vanliga pH-titreringar och speciellt förinställda slutpunktstitreringar som inkluderar temperatur ROSS
  • Sure-Flow-sats med 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH-elektrod är designade för krävande prover som kan blockera standard pH-elektroder eller kräver en anslutning av typen fast-flowing sleeve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen, beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Noggrannhet (temperatur) ±0,2° C
Avancerade ISE-funktioner Multipel känd addition (MKA); automatiserad kalibrering och beräkning av provkoncentrationen genom att tillsätta alikvoter av standard till provet med hjälp av byretten
Larmutgång Meddelanden för Titreringscykel slutförd, Maximal titrantvolym, Datalogg full, Kalibrering krävs, Underhållspåminnelse.
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja, justerbar
Tomma alternativ Fast värde eller variabelt värde med titrering
Storlekar av byrett 10 ml, 20 ml (ingår) eller 50 ml
Kalibrering pH, mV, jonkoncentration (ISE) och temperatur
Kalibreringspunkter 1 punkts relativa mV (RmV) läge
Kalibreringspunkter (ISE) 1 till 5
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-i-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010
Kanaler 1
Cykler per titreringskörning 1 till 5 cykler, möjlighet att utesluta cykelresultat från medelresultat och RSD-beräkningar
Information om datahantering Dataloggexport som CSV- eller PDF-fil, kort eller långt format
Datapunkter 100 datamängder vardera: provtitrering, titrantstandardisering, kalibrering och direktmätning
Beskrivning Orion Star T940 allt-i-ett titrator utan elektrod
Visningstyp 5,7 tum färgkapacitiv pekskärm, 640 x 480 upplösning
Typ Titrator
Ekvivalenspoäng 1 till 2
För användning med (applikation) Syra-bastitrering, redoxtitrering, jonkoncentrationstitrering
Inkluderar 20 mL byrett, omrörarsond, dispensersond, standardslangsats, 1 L plastflaska, GL38 flasklock med två portar och torkrör, datorkabel, USB-minne, 110–240 V strömförsörjning
Ingångar BNC (pH, redox eller jonselektiv elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond), omröraringång (omrörarsond)
IP-betyg IP51
Språk Kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska och spanska
Material ABS-plast
Minne Icke-flyktigt minne bevarar dataloggar och inställningar
Metoder Upp till 10 metoder med valfritt lösenordsskydd; importera/exportera metoder via USB-minne
Modell Orion Star T940
Utgångar 3 USB-portar för anslutningar för skrivare, USB-minne och datorprogramvara
Precision 0,5 % RSD, beroende på miljö och hanteringsförhållanden
Förinställda slutpunkter 1 till 3
Sondtyp pH-elektrod, redoxelektrod eller jonselektiv elektrod (ISE); referenshalvcellselektrod; ATC-temperatursond; omrörarsond
Räckvidd (ISE) 0,0001 till 19990
Räckvidd (mV) -2000,0 till +2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning Byrettdrivningen erbjuder avancerad mikrostegsteknik som ger 25 600 mikrosteg per motorvarv för jämn och exakt positionering (över 2 miljoner mikrosteg över hela byrettens rörelseområde).
Upplösning (ISE) Minst 0,0001, 1 till 4 signifikanta siffror (kan väljas av användaren)
Upplösning (mV) 0.1 mV
Upplösning (pH) 0,001, 0,01, 0,1 (kan väljas av användaren)
Upplösning (temperatur) 0,1° C
Prov-ID Automatisk stegvis, manuell eller avstängd
Omrörarsondhastigheter 5 användarvalbara hastigheter (250 till 3700 rpm)
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 40 °C
Kalibrering av temperatursond Valfri 1-punkts offsetkalibrering
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +100,0 °C
Temperaturval Manuell eller automatisk
Tid och datum Ja, med icke-flyktigt batteribackup
Titrantbestämning Standardiseringstitrering eller manuell koncentrationsinmatning
Titreringsprocesskontroll Rutinmässigt, snabbt, försiktigt eller användardefinierat
Inställningsguide för titrering Ja, med Starta ny titreringsprocess
Titreringsteknik Ekvivalenspunkt eller förinställd slutpunkt
Titreringstyper Direkt eller återtitrering
Uppdaterbar firmware Ja, med USB-minne
Garanti 1 års ersättningsgaranti
Mått (L x B x H) 10 x 16 x 14 tum (25,4 x 40,6 x 35,6 cm)
Elektriska krav 100-240V, 50/60 Hz
Burettfunktioner Automatiska sköljcykler för spolning och diskret doseringsvolym med kontinuerlig tillval; Överstiger enl
Funktioner tillgängliga Provtitrering, titrantstandardisering, kalibrering och direktmätning