Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Förvaringshylsa och bas
Produktkod. 13400789
Change view
Typ:
Förvaringshylsa, bas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
13400789 Förvaringshylsa, bas Varje
1 options
Produktkod. 13400789 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 810017
I lager
Skydda elektroderna från att gå sönder när de inte används med Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodförvaringshylsa och bas.
De Thermo Scientific Orion Förvaringshylsa och bas är för användning med pH-elektroder som är 120 mm eller mindre i längd som har en diameter på 12 mm. Hylsan skyddar din elektrod från att gå sönder när den inte används och tippar inte på grund av den tyngda avtagbara basen. Som en extra bekvämlighet förblir pH-lampan konditionerad under förvaring så att den är redo att användas när den tas bort från hylsan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion förvaringshylsa och bas
För användning med (utrustning) pH-elektrod
Typ Förvaringshylsa, bas
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.