Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Surfaktant halvcelljonselektiv elektrod
Beskrivning
Genomför slutpunktsdetektion i titrering av anjoniska eller katjoniska ytaktiva ämnen i en lösning med Thermo Scientific™ Orion™ Tensid halvcell. En potentiometrisk sensor, det är en ytaktivt ämnesdetekterande elektrod i anjonisk eller katjonisk titrering som är speciellt designad för användning på Orion 960 Autochemistry-system.
Funktioner
- Tensidhalvcellelektrod 9342BN ska användas tillsammans med Orion 900200 säker flödesdubbel övergångsreferenselektrod
Lösningar krävs
- Standarder
- 654202 0,01 M natriumlaurylsulfat (SLS) standard, 60 ml flaska
Provadditiv
- 654203 Utspädd Triton X-100, 475 ml flaska
Elektrodfyllningslösning
- 900002 Innerfyllningslösning för dubbel övergångsreferenselektrod, 5 x 60 ml flaskor
- 810007 Yttre fyllnadslösning för dubbel övergångsreferenselektrod, 5 x 60 ml flaskor
Titrant
- 654201 0,05 Hyamine 1622 titrant, 475 ml flaska
Föremål som ingår med
- 654201 0,05 Hyamine 1622 titrant, 475 ml 1 flaska
- 654202 0,01 M natriumlaurylsulfat (SLS) standard, 60 ml 1 flaska
Garantiperiod
- 12 månader från inköpsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tensidhalvcell |
| Typ av fyllningslösning | 900002 inre /810007 yttre |
| Korsning | Dubbel kopplingsreferenselektrod |
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 40 °C |
| Beskrivning | Kontakt Ytaktivt elektrod m/bnc |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Kalibreringsstandarder | 0,5 M hyamintitrant |
| Koncentration Mätområde | Slutpunktsindikator |