Läs mer
Orion™ Tiocyanat halvcellselektrod
Produktkod. 10202591
Change view
Kontakttyper:
BNC/ATC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10202591 BNC/ATC Varje
1 options
Produktkod. 10202591 Leverantör Thermo Scientific Orion Leverantörsnummer 9458BN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19075.00 SEK
    18157.68 SEK / Paket med 1
    Save 917.32 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Utför snabb, noggrann och ekonomisk mätning av tiocyanatjoner i vattenlösningar med Thermo Scientific™ Orion™ Tiocyanat Halvcell.
Utför snabb, noggrann och ekonomisk mätning av tiocyanatjoner i vattenlösningar i intervallet 5 x 10-6 M till 1M med Thermo Scientific™ Orion™ Tiocyanat Halvcell.
Innehåller:
  • 1m kablar för amerikansk standard och BNC elektroder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tiocyanat halvcellselektrod
Korsning Dubbel kopplingsreferenselektrod
Kontakttyper BNC/ATC
Temperatur (metrisk) Drift 0 - 50 kontinuerlig användning (50 till 100 intermittent användning)
Beskrivning Tiocyanat halvcellselektrod
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Diameter (metrisk) Cap 16 mm
Längd (metrisk) Kropp 110 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
pH-intervall 2 till 10 (pH mindre än 4 rekommenderas för att undvika OH-interferens)
Koncentration Mätområde 1,0 till 5 x 10-6M
Reproducerbarhet ±2 %
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.