Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetscell med tre elektroder
Produktkod. 11748226
Change view
Kontakttyper:
BNC/2,5 mm phonospets
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11748226 BNC/2,5 mm phonospets Varje
1 options
Produktkod. 11748226 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 014005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1713.65 SEK
    1543.40 SEK / Paket med 1
    Save 170.25 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Mät prover med största möjliga mångsidighet med denna 3-elektrods konduktivitetscell, som har hög, standard och låg konduktivitetsmätområde.
Mät prover med största möjliga mångsidighet med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Tre-elektrods konduktivitetscell, som har hög, standard och låg konduktivitetsmätområden och även har inbyggd temperaturkompensation.
Lösningar krävs:
Standarder
  • 011008 100 μS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 5 x 60 ml flaskor
  • 01100910 147 μS/cm ledningsstandard, 10 fickor
  • 011007 1413 μS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 5 x 60 ml flaskor
  • 01100710 1413 μS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 10 fickor
  • 011006 12,9 mS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 5 x 60 ml flaskor
  • 01100610 12,9 mS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 10 fickor
  • 011005 ledningsförmågasstandard på 111 mS/cm, 5 x 60 ml flaskor
  • 01100510 111 mS/cm ledningsförmåga, 10 fickor
Garantiperiod
6 månader från köpdatumet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 1
Kontakttyper BNC/2,5 mm phonospets
Typ Konduktivitetscell
Beskrivning Konduktivitetscell med tre elektroder
Material Robust epoxi/rostfritt stål, avtagbart skydd
Max. Nedsänkning 120 mm
Mätområden 0μ S/cm till 200 mS/cm
Min. Nedsänkning 25 mm