Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Total Alkalinity Test Kit
Beskrivning
Spara tid genom att eliminera ytterligare utrustningsinställning, titrering och beräkningar. De Thermo Scientific™ Orion™ Total Alkalinity Test Kit ger tvåstegs direkt mätning av total alkalinitet och pH med hjälp av en pH-elektrod.
Funktioner
- Direkt avläsning av total alkalinitet från 0 till 200 ppm som CaCO 3 , från den bifogade pH-konverteringstabellen
- Ingen störning från färg eller grumlighet
Innehåller:
- En 1 pint (475 ml) flaska alkalinitetsreagens (700011)
- En 1 pint (475 ml) flaska alkalinitet standard/kontroll (700012)
- Total alkalinitetsomvandlingsdiagram
- Ansökningsförfarande nr 517, Total alkalinitet i naturliga vatten
Anmärkning:
Följande artikelnummer har ändrats på grund av en nyligen genomförd systemuppgradering.
Gammalt artikelnummer: 700011
Nytt artikelnummer: 700011-WA
Använd det nya artikelnumret när du gör en beställning eller begär en offert. De gamla och nya artikelnumren är utbytbara i Certificate of Analysis och Material Data Safety Sheet-filer (MSDS).
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Sammansättning | Non Hazardous Media |
| Formatera | Vätska |
| För användning med (applikation) | two-step direct measurement of total alkalinity and pH using a pH electrode; Saves time by eliminating additional equipment set-up, tedious titrations and calculations |
| För användning med (utrustning) | pH-elektrod |
| Inkluderar | 475mL Alkalinity Reagent (700011), 475mL Alkalinity Standard/Control (700012), Total Alkalinity Conversion Chart and Application Procedure No. 517, Total Alkalinity in Natural Waters |
| Förpackning | Sats |
| Kvantitet | 475 mL |
| Typ | Total Alkalinity Test Kit |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.