Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Total Alkalinity Test Kit
Produktkod. 11752747
Kvantitet:
475 mL
4 x 475 mL
Typ:
Alkalinitet Standard/Control Refill för Total Alkalinity Test Kit
Total Alkalinity Test Kit
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11752747
Brand: Thermo Scientific™ 700012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Spara tid genom att eliminera ytterligare utrustningsinställning, titrering och beräkningar med denna totala alkalinitetstestsats som ger direktmätning i två steg.
Spara tid genom att eliminera ytterligare utrustningsinställning, titrering och beräkningar. De Thermo Scientific™ Orion™ Total Alkalinity Test Kit ger tvåstegs direkt mätning av total alkalinitet och pH med hjälp av en pH-elektrod.
Funktioner
  • Direkt avläsning av total alkalinitet från 0 till 200 ppm som CaCO 3 , från den bifogade pH-konverteringstabellen
  • Ingen störning från färg eller grumlighet
Innehåller:
  • En 1 pint (475 ml) flaska alkalinitetsreagens (700011)
  • En 1 pint (475 ml) flaska alkalinitet standard/kontroll (700012)
  • Total alkalinitetsomvandlingsdiagram
  • Ansökningsförfarande nr 517, Total alkalinitet i naturliga vatten
Anmärkning:
Följande artikelnummer har ändrats på grund av en nyligen genomförd systemuppgradering.
Gammalt artikelnummer: 700011
Nytt artikelnummer: 700011-WA
Använd det nya artikelnumret när du gör en beställning eller begär en offert. De gamla och nya artikelnumren är utbytbara i Certificate of Analysis och Material Data Safety Sheet-filer (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
pH-intervall 5,5 till 8,5
Formatera Vätska
För användning med (utrustning) Total Alkalinity Test Kit
Förpackning Flaska
Kvantitet 475 mL
Typ Alkalinitet Standard/Control Refill för Total Alkalinity Test Kit
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.