Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Total Alkalinity Test Kit
Beskrivning
Spara tid genom att eliminera ytterligare utrustningsinställning, titrering och beräkningar. De Thermo Scientific™ Orion™ Total Alkalinity Test Kit ger tvåstegs direkt mätning av total alkalinitet och pH med hjälp av en pH-elektrod.
- Direkt avläsning av total alkalinitet från 0 till 200 ppm som CaCO 3 , från den bifogade pH-konverteringstabellen
- Ingen störning från färg eller grumlighet
Innehåller:
- En 1 pint (475 ml) flaska alkalinitetsreagens (700011)
- En 1 pint (475 ml) flaska alkalinitet standard/kontroll (700012)
- Total alkalinitetsomvandlingsdiagram
- Ansökningsförfarande nr 517, Total alkalinitet i naturliga vatten
Anmärkning:
Följande artikelnummer har ändrats på grund av en nyligen genomförd systemuppgradering.
Gammalt artikelnummer: 700011
Nytt artikelnummer: 700011-WA
Använd det nya artikelnumret när du gör en beställning eller begär en offert. De gamla och nya artikelnumren är utbytbara i Certificate of Analysis and Material Safety Data Sheet (MSDS) filer.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Sammansättning | Vatten, bärnstenssyra, klorättiksyra, natriumhydroxid, hyamin 1622, kaliumklorid |
| pH-intervall | 3 till 5 |
| Formatera | Vätska |
| För användning med (applikation) | mätning av total alkalinitet |
| För användning med (utrustning) | pH-elektrod |
| Förpackning | Flaska |
| Kvantitet | 4 x 475 ml |
| Typ | Total Alkalinity Test Kit |
Säkerhet och hantering
- Total Alkalinity Reagent Solution
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- MIXTURE LIST-Innehåller: potassium chloride,succinic acid, chloroacetic acid, sodiumhydroxide
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.