Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ 2-cells konduktivitetselektroder
Beskrivning
Uppnå exakta mätningar från ultrarent vatten, havsvatten och mer med Thermo Scientific™ Orion™ 2-elektrodceller. Dessa sonder använder två elektrodceller för att mäta låg-, standard- och högkonduktivitetsprov baserat på cellkonstanten. De är ett mångsidigt alternativ för exakta mätningar i labbet och på fältet. 013016MD är idealisk i lösningar med låg jonstyrka, såsom avjoniserat vatten och ultrarent vatten när det paras ihop med en flödescellsenhet. 018020MD är bra för kemiskt reaktiva konduktivitetsprover, inklusive koncentrerade syror och baser. 011050MD och 011510MD epoxi/grafitceller är hållbara, kemiskt resistenta och mäter ett brett spektrum av konduktiviteter i labbet eller fältet.
ThermoFisher Orion konduktivitetselektroden 013016MD överensstämmer med SM 2510B; D1125-95, -99 (A) för dricksvattenmätningar USP <645 Mätning> av konduktiviteten hos rent vatten.
Funktioner
Dessa sonder använder två elektrodceller för att mäta låg-, standard- och högkonduktivitetsprov baserat på cellkonstanten. De är ett mångsidigt alternativ för exakta mätningar i labbet och på fältet.
013016MD är idealisk i lösningar med låg jonstyrka, såsom avjoniserat vatten och ultrarent vatten när det paras ihop med en flödescellsenhet. 018020MD är bra för kemiskt reaktiva konduktivitetsprover, inklusive koncentrerade syror och baser. labb eller fält.
Lösningar som krävs
Standarder
- 948206 - 0,1 M blystandard, 475 ml flaska
- 948207– 0,1 M natriumsulfatstandard för sulfatanalys med bly ISE 475 ml flaska
Elektrodfyllningslösning
- 900062– Optimalt resultat B-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Artiklar ingår
- 900062– Optimalt resultat B-elektrodfyllningslösning, 1 x 60 ml flaska
- 948201– Polerremsa, 2 st
Garantiperiod
- 12 månader från inköpsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 10 cm^-1 |
| Kontakttyper | Mini-DIN |
| För användning med (utrustning) | Orion Star Series mätare |
| Typ | 2-elektrods konduktivitetsceller |
| Beskrivning | Orion 2-cells konduktivitetselektroder |
| Material | Glas, platina |
| Mätområden | 10μ S/cm till 2000 mS/cm |