Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ 2-cells konduktivitetselektroder
Produktkod. 10153012
Change view
Cell konstant:
0,1 cm^-1
1 cm^-1
10 cm^-1
Mätområden:
0,01 till 300μ S/cm
0,1 μS/cm till 100 mS/cm
0,1 till 100μ S/cm
1 μS/cm till 200 mS/cm
1μ S/cm till 20 mS/cm
1μ S/cm till 200 mS/cm
10μ S/cm till 200 mS/cm
10μ S/cm till 2000 mS/cm
Kontakttyper:
8-polig DIN
8-stifts DIN
8-stifts Mini-DIN
8-stifts vattentät DIN
Mini-DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cell konstant Mätområden Kontakttyper unitSize
10153012 1 cm^-1 1μ S/cm till 200 mS/cm 8-stifts vattentät DIN Varje
11748196 1 cm^-1 1 μS/cm till 200 mS/cm 8-stifts DIN Varje
11768196 0,1 cm^-1 0,1 μS/cm till 100 mS/cm 8-polig DIN Varje
10727564 0,1 cm^-1 0,1 till 100μ S/cm 8-polig DIN Varje
10256152 1 cm^-1 1μ S/cm till 20 mS/cm 8-polig DIN Varje
10511833 1 cm^-1 1μ S/cm till 20 mS/cm Mini-DIN Varje
10770085 1 cm^-1 10μ S/cm till 200 mS/cm 8-stifts Mini-DIN Varje
11996079 0,1 cm^-1 0,01 till 300μ S/cm Mini-DIN Varje
10113042 10 cm^-1 10μ S/cm till 2000 mS/cm Mini-DIN Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10153012 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 011010A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7295.00 SEK
    6945.31 SEK / Paket med 1
    Save 349.69 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför applikationer i antingen labbet eller fältet med dessa mångsidiga ledningsförmåga med 2 elektroder, tillgängliga i en mängd olika material och mätområden.
Konduktivitetselektroden Thermo Scientific™ Orion™ 013016MD uppfyller SM 2510B; D1125-95, -99 (A) för mätningar av dricksvatten och USP <645 > för mätning av ledningsförmågan hos rent vatten.
ThermoFisher Orion konduktivitetselektroden 013016MD överensstämmer med SM 2510B; D1125-95, -99 (A) för dricksvattenmätningar USP <645 Mätning> av konduktiviteten hos rent vatten.
Funktioner
Dessa sonder använder två elektrodceller för att mäta låg-, standard- och högkonduktivitetsprov baserat på cellkonstanten. De är ett mångsidigt alternativ för exakta mätningar i labbet och på fältet.
013016MD är idealisk i lösningar med låg jonstyrka, såsom avjoniserat vatten och ultrarent vatten när det paras ihop med en flödescellsenhet. 018020MD är bra för kemiskt reaktiva konduktivitetsprover, inklusive koncentrerade syror och baser. labb eller fält.
Lösningar som krävs
Standarder
  • 948206 - 0,1 M blystandard, 475 ml flaska
  • 948207– 0,1 M natriumsulfatstandard för sulfatanalys med bly ISE 475 ml flaska
Elektrodfyllningslösning
  • 900062– Optimalt resultat B-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Artiklar ingår
  • 900062– Optimalt resultat B-elektrodfyllningslösning, 1 x 60 ml flaska
  • 948201– Polerremsa, 2 st
Garantiperiod
  • 12 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 1 cm^-1
Kontakttyper 8-stifts vattentät DIN
För användning med (utrustning) 555A, 550A, 162A, 136A, 135A, 130A-meter
Typ 2-elektrods konduktivitetsceller
Beskrivning Orion 2-cells kemiskt resistent konduktivitetssond
Material Glas, platina
Mätområden 1μ S/cm till 200 mS/cm