Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ 2-cells konduktivitetselektroder
Produktkod. 10511833
Change view
Cell konstant:
0,1 cm^-1
1 cm^-1
10 cm^-1
Mätområden:
0,01 till 300μ S/cm
0,1 μS/cm till 100 mS/cm
0,1 till 100μ S/cm
1 μS/cm till 200 mS/cm
1μ S/cm till 20 mS/cm
1μ S/cm till 200 mS/cm
10μ S/cm till 200 mS/cm
10μ S/cm till 2000 mS/cm
Kontakttyper:
8-polig DIN
8-stifts DIN
8-stifts Mini-DIN
8-stifts vattentät DIN
Mini-DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cell konstant Mätområden Kontakttyper Förpackningsstorlek
10511833 1 cm^-1 1μ S/cm till 20 mS/cm Mini-DIN Varje
11748196 1 cm^-1 1 μS/cm till 200 mS/cm 8-stifts DIN Varje
10153012 1 cm^-1 1μ S/cm till 200 mS/cm 8-stifts vattentät DIN Varje
11768196 0,1 cm^-1 0,1 μS/cm till 100 mS/cm 8-polig DIN Varje
10727564 0,1 cm^-1 0,1 till 100μ S/cm 8-polig DIN Varje
10256152 1 cm^-1 1μ S/cm till 20 mS/cm 8-polig DIN Varje
10770085 1 cm^-1 10μ S/cm till 200 mS/cm 8-stifts Mini-DIN Varje
11996079 0,1 cm^-1 0,01 till 300μ S/cm Mini-DIN Varje
10113042 10 cm^-1 10μ S/cm till 2000 mS/cm Mini-DIN Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10511833 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 011050MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5415.00 SEK
    5152.24 SEK / Paket med 1
    Save 262.76 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför applikationer i antingen labbet eller fältet med dessa mångsidiga ledningsförmåga med 2 elektroder, tillgängliga i en mängd olika material och mätområden.
Konduktivitetselektroden Thermo Scientific™ Orion™ 013016MD uppfyller SM 2510B; D1125-95, -99 (A) för mätningar av dricksvatten och USP <645 > för mätning av ledningsförmågan hos rent vatten.
ThermoFisher Orion konduktivitetselektroden 013016MD överensstämmer med SM 2510B; D1125-95, -99 (A) för dricksvattenmätningar och USP 645 av ledningsförmågan hos rent vatten
Funktioner
Dessa sonder använder två elektrodceller för att mäta låg-, standard- och högkonduktivitetsprov baserat på cellkonstanten. De är ett mångsidigt alternativ för exakta mätningar i labbet och på fältet.
013016MD är idealisk i lösningar med låg jonstyrka, såsom avjoniserat vatten och ultrarent vatten när det paras ihop med en flödescellsenhet. 018020MD är bra för kemiskt reaktiva konduktivitetsprover, inklusive koncentrerade syror och baser. 011050MD och 011510MD epoxi/grafitceller är hållbara, kemiskt resistenta och mäter ett brett spektrum av konduktiviteter i labbet eller fältet.
Lösningar som krävs
Standarder
011008 100μ S/cm konduktivitet/TDS-standard, 5 x 60 mL flaskor
01100910 147μ S/cm konduktivitetsstandard, 10 påsar
011007 1413μ S/cm konduktivitet/TDS-standard, 5 x 60 mL flaskor
01100710 1413μ S/cm konduktivitet/TDS-standard, 10 påsar
011006 12,9 mS/cm konduktivitet/TDS-standard, 5 x 60 mL flaskor
01100610 12,9 mS/cm konduktivitet/TDS-standard, 10 påsar
011005 111 mS/cm konduktivitetsstandard, 5 x 60 ml flaskor
01100510 111 mS/cm konduktivitetsstandard, 10 påsar
Konditioneringslösning
011001 Konditioneringslösning för 011050MD konduktivitetsceller
Tillbehör
013017 Ersättningsflödescell
Artiklar ingår
011050MD 011007 1413μ S/cm konduktivitet/TDS-standard, 60 mL 1 flaska
011001 Konditioneringslösning, 60 mL 1 flaska
011510MD 011006 12,9 mS/cm konduktivitet/TDS-standard, 60 mL 1 flaska
011007 1413μ S/cm konduktivitet/TDS-standard, 60 mL 1 flaska
013016MD 011008 100μ S/cm konduktivitet/TDS-standard, 60 mL 1 flaska
013017 Ersättningsflödescell
Garantiperiod
12 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 1 cm^-1
Kontakttyper Mini-DIN
För användning med (utrustning) Orion Star Series mätare
Typ 2-elektrods konduktivitetsceller
Beskrivning Orion 2-cells konduktivitetselektroder
Material Epoxi, Platina
Mätområden 1μ S/cm till 20 mS/cm