Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ 2-cells konduktivitetselektroder
Produktkod. 10770085
Cell konstant:
0,1 cm^-1
1 cm^-1
10 cm^-1
Mätområden:
0,01 till 300μ S/cm
0,1 μS/cm till 100 mS/cm
0,1 till 100μ S/cm
1 μS/cm till 200 mS/cm
1μ S/cm till 20 mS/cm
1μ S/cm till 200 mS/cm
10μ S/cm till 200 mS/cm
10μ S/cm till 2000 mS/cm
Kontakttyper:
8-polig DIN
8-polig DIN-kontakt
8-stifts Mini-DIN
8-stifts vattentät DIN
Mini-DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10770085
Brand: Thermo Scientific™ 011510MD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför applikationer i antingen labbet eller fältet med dessa mångsidiga ledningsförmåga med 2 elektroder, tillgängliga i en mängd olika material och mätområden.
Uppnå exakta mätningar från ultrarent vatten, havsvatten och mer med Thermo Scientific™ Orion™ 2-elektrodceller. Dessa sonder använder två elektrodceller för att mäta låg-, standard- och högkonduktivitetsprov baserat på cellkonstanten. De är ett mångsidigt alternativ för exakta mätningar i labbet och på fältet. 013016MD är idealisk i lösningar med låg jonstyrka, såsom avjoniserat vatten och ultrarent vatten när det paras ihop med en flödescellsenhet. 018020MD är bra för kemiskt reaktiva konduktivitetsprover, inklusive koncentrerade syror och baser. 011050MD och 011510MD epoxi/grafitceller är hållbara, kemiskt resistenta och mäter ett brett spektrum av konduktiviteter i labbet eller fältet.
ThermoFisher Orion konduktivitetselektroden 013016MD överensstämmer med SM 2510B; D1125-95, -99 (A) för dricksvattenmätningar USP <645 Mätning> av konduktiviteten hos rent vatten.
Funktioner
Dessa sonder använder två elektrodceller för att mäta låg-, standard- och högkonduktivitetsprov baserat på cellkonstanten. De är ett mångsidigt alternativ för exakta mätningar i labbet och på fältet.
013016MD är idealisk i lösningar med låg jonstyrka, såsom avjoniserat vatten och ultrarent vatten när det paras ihop med en flödescellsenhet. 018020MD är bra för kemiskt reaktiva konduktivitetsprover, inklusive koncentrerade syror och baser. labb eller fält.
Lösningar som krävs
Standarder
  • 948206 - 0,1 M blystandard, 475 ml flaska
  • 948207– 0,1 M natriumsulfatstandard för sulfatanalys med bly ISE 475 ml flaska
Elektrodfyllningslösning
  • 900062– Optimalt resultat B-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Artiklar ingår
  • 900062– Optimalt resultat B-elektrodfyllningslösning, 1 x 60 ml flaska
  • 948201– Polerremsa, 2 st
Garantiperiod
  • 12 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 1 cm^-1
Kontakttyper 8-stifts Mini-DIN
För användning med (utrustning) Orion Star Series mätare
Typ 2-elektrods konduktivitetsceller
Beskrivning Orion 2-cells konduktivitetselektroder
Material Epoxi, grafit
Mätområden 10μ S/cm till 200 mS/cm