Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ 2-cells konduktivitetselektroder
Beskrivning
Uppnå exakta mätningar från ultrarent vatten, havsvatten och mer med Thermo Scientific™ Orion™ 2-elektrodceller. Dessa sonder använder två elektrodceller för att mäta låg-, standard- och högkonduktivitetsprov baserat på cellkonstanten. De är ett mångsidigt alternativ för exakta mätningar i labbet och på fältet. 013016MD är idealisk i lösningar med låg jonstyrka, såsom avjoniserat vatten och ultrarent vatten när det paras ihop med en flödescellsenhet. 018020MD är bra för kemiskt reaktiva konduktivitetsprover, inklusive koncentrerade syror och baser. 011050MD och 011510MD epoxi/grafitceller är hållbara, kemiskt resistenta och mäter ett brett spektrum av konduktiviteter i labbet eller fältet.
Features
These probes use two electrode cells to measure low-, standard-, and high-conductivity samples based on the cell constant. They are a versatile option for precise measurements in the lab and field.
013016MD is ideal in low ionic strength solutions, such as deionized water and ultrapure water when paired with a flow-cell assembly.018020MD is good for chemically reactive conductivity samples, including concentrated acids and bases.011050MD and 011510MD epoxy/graphite cells are durable, chemical resistant, and measure a wide range of conductivities in the lab or field.
Solutions Required
- 948206 - 0.1 M lead standard, 475 mL bottle
- 948207 – 0.1 M sodium sulfate standard for sulfate analysis with the lead ISE 475 mL bottle
Electrode Fill Solution
- 900062 – Optimum results B electrode filling solution, 5 x 60 mL bottles
Items Included
- 900062 – Optimum results B electrode filling solution, 1 x 60 mL bottle
- 948201 – Polishing strip, 2 count
Warranty Period
- 12 months from date of purchase
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 1 cm^-1 |
| Kontakttyper | 8-polig DIN-kontakt |
| För användning med (utrustning) | 150Aplus, 145Aplus, 125Aplus, 115Aplus, 105Aplus Meters |
| Typ | 2-Electrode Conductivity Cells |
| Beskrivning | Orion 2 Cell Chemically Resistant Conductivity Probe |
| Material | Glass, Platinum |
| Mätområden | 1 μS/cm till 200 mS/cm |