Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ 2-cells konduktivitetselektroder
Produktkod. 11996079
Change view
Cell konstant:
0,1 cm^-1
1 cm^-1
10 cm^-1
Mätområden:
0,01 till 300μ S/cm
0,1 μS/cm till 100 mS/cm
0,1 till 100μ S/cm
1 μS/cm till 200 mS/cm
1μ S/cm till 20 mS/cm
1μ S/cm till 200 mS/cm
10μ S/cm till 200 mS/cm
10μ S/cm till 2000 mS/cm
Kontakttyper:
8-polig DIN
8-stifts DIN
8-stifts Mini-DIN
8-stifts vattentät DIN
Mini-DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cell konstant Mätområden Kontakttyper Förpackningsstorlek
11996079 0,1 cm^-1 0,01 till 300μ S/cm Mini-DIN Varje
11748196 1 cm^-1 1 μS/cm till 200 mS/cm 8-stifts DIN Varje
10153012 1 cm^-1 1μ S/cm till 200 mS/cm 8-stifts vattentät DIN Varje
11768196 0,1 cm^-1 0,1 μS/cm till 100 mS/cm 8-polig DIN Varje
10727564 0,1 cm^-1 0,1 till 100μ S/cm 8-polig DIN Varje
10256152 1 cm^-1 1μ S/cm till 20 mS/cm 8-polig DIN Varje
10511833 1 cm^-1 1μ S/cm till 20 mS/cm Mini-DIN Varje
10770085 1 cm^-1 10μ S/cm till 200 mS/cm 8-stifts Mini-DIN Varje
10113042 10 cm^-1 10μ S/cm till 2000 mS/cm Mini-DIN Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11996079 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 013016MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9676.76 SEK
    8749.73 SEK / Paket med 1
    Save 927.03 SEK
    9% Av
I lager
Utför applikationer i antingen labbet eller fältet med dessa mångsidiga ledningsförmåga med 2 elektroder, tillgängliga i en mängd olika material och mätområden.
Konduktivitetselektroden Thermo Scientific™ Orion™ 013016MD uppfyller SM 2510B; D1125-95, -99 (A) för mätningar av dricksvatten och USP <645 > för mätning av ledningsförmågan hos rent vatten.
Funktioner
Dessa prober använder två cellelektroder för att mäta prover med låg, standard och hög ledningsförmåga baserat på cellkonstanten. De är ett mångsidigt alternativ för precisa mätningar i laboratorium och fält.
013016MD är idealisk i lösningar med låg jonstyrka, såsom dejoniserat vatten och ultrarent vatten när den kombineras med en flödescellsmontering. 018020MD är bra för kemiskt reaktiva ledningsprover, inklusive koncentrerade syror och baser. 011050MD och 011510MD epoxi/grafitceller är hållbara, kemikalieresistenta och mäter ett brett spektrum av ledningsegenskaper i laboratorium eller fält.
2-cells ledningsledningselektroder är kompatibla med Thermo Scientific™ Orion, Star™ Lab, Star™ Pro Star™, Versa Star Pro™ bench och portabla ledningsledningsmätare. Tillsammans kan instrumenten användas för att generera noggranna, repeterbara avläsningar för ledningsförmåga, resistivitet, TDS och salthalt.
Lösningar krävs:
Standarder
  • 011008 100 μS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 5 x 60 ml flaskor
  • 01100910 147 μS/cm ledningsstandard, 10 fickor
  • 011007 1413 μS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 5 x 60 ml flaskor
  • 01100710 1413 μS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 10 fickor
  • 011006 12,9 mS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 5 x 60 ml flaskor
  • 01100610 12,9 mS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 10 fickor
  • 011005 ledningsförmågasstandard på 111 mS/cm, 5 x 60 ml flaskor
  • 01100510 111 mS/cm ledningsförmåga, 10 fickor
Konditioneringslösning
  • 011001 Konditioneringslösning för 011050MD-ledningsceller
Tillbehör
  • 013017 Ersättningsflödescell
Föremål som ingår med
011050MD
  • 011007 1413 μS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 60 ml 1 flaska
  • 011001 Konditioneringslösning, 60 ml 1 flaska
011510MD
  • 011006 12,9 mS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 60 ml 1 flaska
  • 011007 1413 μS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 60 ml 1 flaska
013016MD
  • 011008 100 μS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 60 ml 1 flaska
013017 Ersättningsflödescell
Garantiperiod
  • 12 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 0,1 cm^-1
Kontakttyper Mini-DIN
För användning med (utrustning) Orion Star Series mätare
Typ 2-elektrods konduktivitetsceller
Beskrivning Orion 2-cells konduktivitetselektroder
Material Stål, V4A
Mätområden 0,01 till 300μ S/cm