Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ 2-cells konduktivitetselektroder
Produktkod. p-4529726
Change view
Cell konstant:
0,1 cm^-1
1 cm^-1
10 cm^-1
Mätområden:
0,01 till 300μ S/cm
0,1 μS/cm till 100 mS/cm
0,1 till 100μ S/cm
1 μS/cm till 200 mS/cm
1μ S/cm till 20 mS/cm
1μ S/cm till 200 mS/cm
10μ S/cm till 200 mS/cm
10μ S/cm till 2000 mS/cm
Kontakttyper:
8-polig DIN
8-polig DIN-kontakt
8-stifts Mini-DIN
8-stifts vattentät DIN
Mini-DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cell konstant Mätområden Kontakttyper unitSize
11748196 1 cm^-1 1 μS/cm till 200 mS/cm 8-polig DIN-kontakt Varje
10153012 1 cm^-1 1μ S/cm till 200 mS/cm 8-stifts vattentät DIN Varje
11768196 0,1 cm^-1 0,1 μS/cm till 100 mS/cm 8-polig DIN Varje
10727564 0,1 cm^-1 0,1 till 100μ S/cm 8-polig DIN Varje
10256152 1 cm^-1 1μ S/cm till 20 mS/cm 8-polig DIN Varje
10511833 1 cm^-1 1μ S/cm till 20 mS/cm Mini-DIN Varje
10770085 1 cm^-1 10μ S/cm till 200 mS/cm 8-stifts Mini-DIN Varje
11996079 0,1 cm^-1 0,01 till 300μ S/cm Mini-DIN Varje
10113042 10 cm^-1 10μ S/cm till 2000 mS/cm Mini-DIN Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11748196 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 011010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utför applikationer i antingen labbet eller fältet med dessa mångsidiga ledningsförmåga med 2 elektroder, tillgängliga i en mängd olika material och mätområden.
Uppnå exakta mätningar från ultrarent vatten, havsvatten och mer med Thermo Scientific™ Orion™ 2-elektrodceller. Dessa sonder använder två elektrodceller för att mäta låg-, standard- och högkonduktivitetsprov baserat på cellkonstanten. De är ett mångsidigt alternativ för exakta mätningar i labbet och på fältet. 013016MD är idealisk i lösningar med låg jonstyrka, såsom avjoniserat vatten och ultrarent vatten när det paras ihop med en flödescellsenhet. 018020MD är bra för kemiskt reaktiva konduktivitetsprover, inklusive koncentrerade syror och baser. 011050MD och 011510MD epoxi/grafitceller är hållbara, kemiskt resistenta och mäter ett brett spektrum av konduktiviteter i labbet eller fältet.
The ThermoFisher Orion Conductivity electrode 013016MD complies with SM 2510B; D1125-95, -99 (A) for Drinking water measurements USP<645> Measuring the Conductivity of Pure Water.
Features
These probes use two electrode cells to measure low-, standard-, and high-conductivity samples based on the cell constant. They are a versatile option for precise measurements in the lab and field.
013016MD is ideal in low ionic strength solutions, such as deionized water and ultrapure water when paired with a flow-cell assembly.018020MD is good for chemically reactive conductivity samples, including concentrated acids and bases.011050MD and 011510MD epoxy/graphite cells are durable, chemical resistant, and measure a wide range of conductivities in the lab or field.
Solutions Required
Standards
  • 948206 - 0.1 M lead standard, 475 mL bottle
  • 948207 – 0.1 M sodium sulfate standard for sulfate analysis with the lead ISE 475 mL bottle
Electrode Fill Solution
  • 900062 – Optimum results B electrode filling solution, 5 x 60 mL bottles
Items Included
  • 900062 – Optimum results B electrode filling solution, 1 x 60 mL bottle
  • 948201 – Polishing strip, 2 count
Warranty Period
  • 12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 1 cm^-1
Kontakttyper 8-polig DIN-kontakt
För användning med (utrustning) 150Aplus, 145Aplus, 125Aplus, 115Aplus, 105Aplus Meters
Typ 2-Electrode Conductivity Cells
Beskrivning Orion 2 Cell Chemically Resistant Conductivity Probe
Material Glass, Platinum
Mätområden 1 μS/cm till 200 mS/cm