Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Universal strömadapter för Star A-mätare
Produktkod. 11854634
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
11854634 Varje
1 options
Produktkod. 11854634 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1010003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 SEK
    703.95 SEK / Paket med 1
    Save 146.05 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Säkerställ en konstant strömförsörjning till din mätare med Thermo Scientific™ Orion™ Star Series Universal Strömadapter för Orion™ Star A-serie och arv Orion™ Stjärnseriemätare
Säkerställ en konstant strömförsörjning till din mätare med hjälp av en reserv eller ersättning Thermo Scientific™ Orion™ Universal strömadapter för Thermo Scientific™ Orion™ Star A-serien (Star A320, Star A220, Star A210, Star A120 och Star A110-serien) bänkskiva och bärbara mätare.
  • Universal 110/2220V 50/60Hz adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Universell strömadapter
Typ Mätare tillbehör
Elektriska krav 110/220 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderar Universal nätadapter med kontaktplattor för USA, EU, Storbritannien och Kina
Spänning 110/220 V
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.