Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ Bänkmätare utan moduler
BIOPHARMA
Produktkod. 11601499
Change view
Mätlägen:
pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätlägen unitSize
11601499 pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur Varje
1 options
Produktkod. 11601499 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VSTAR00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13940.00 SEK
    13391.29 SEK / Paket med 1
    Save 548.71 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För den ultimata flexibiliteten, kombinera Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ Bänkmätare utan moduler med upp till fyra mätmoduler för att bygga ditt idealiska system.
För den ultimata flexibiliteten, kombinera Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ Bänkmätare utan moduler med upp till fyra Orion™ Versa Stjärnmätningsmoduler för att bygga ditt ideala elektrokemimätsystem.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro bänkmätare är designade för att möta din mest utmanande applikation med lätthet. Med omfattande funktionalitet och funktioner kan du optimera konfigurationen av ditt mätarsystem för att möta föränderliga krav. Orion Versa Star Pro bänkmätare erbjuder utbytbara mätmoduler som gör att flera användare kan anpassa fyra separata kanaler för att möta deras specifika krav. Visa dina mätvärden enkelt på en imponerande färgdisplay med justerbara textstorlekar. Eliminera gissningar vid kalibrering och installation med skärminstruktioner tillgängliga på flera olika lokala språk. Njut av snabba och enkla datainmatningar med den numeriska knappsatsen på skärmen för att .
  • Mätstabilitetsindikator på skärmen visar exakt när dina mätningar är klara
  • Valbara läslägen inkluderar Auto-Read för att hålla en stabil avläsning, Kontinuerlig för att visa ändrade avläsningar, Tidsinställd för att logga data vid specifika intervall och Single-Shot för att hålla en avläsning efter att en specifik väntetid har uppnåtts
  • Ljudlarm meddelar dig automatiskt när ett inställt offsetvärde, högt/lågt gränsvärde och kalibreringstidsintervall nås
  • Få enkelt åtkomst till, uppdatera och ändra dina föredragna mätinställningar, med tio lösenordsskyddade metoder per kanal
  • Enhetlig blandning av lösningar med upp till två mätarstyrda omrörarsonder som är lätta att placera och snabbt kan sköljas mellan prover.
  • Datalogg samlar in och förser upp till 2000 mätningsset med datum-/tidsstämpel samt valfritt elektrod-ID, prov-ID och konto-ID.
  • Kalibreringslogg lagrar 30 senaste kalibreringar per parameter med synlig graf för flerpunkts pH- och ISE-kalibreringar
  • Säkerställ mätintegritet genom att titta på den aktiva kalibreringsloggen under avläsning.
  • Icke-flyktigt mätarminne bevarar data och inställningar, även i händelse av strömavbrott
  • Mätaren underlättar dataöverföringar till en dator via USB eller RS232-anslutningar
  • IP54-klassat hölje står emot damm och stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är begränsat
  • Mätare inkluderar CE-, TUV 3-i-1- och FCC klass A-certifieringar och 3-års ersättningsgaranti
Välj upp till fyra Orion Versa Stjärnmätningsmoduler för att anpassa varje mätare:
  • Orion Versa Stjärna pH-modul för att mäta pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Orion Versa Stjärna pH/ISE-modul för att mäta pH, jonkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Orion Versa Stjärna pH/LogR modul för att mäta pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur med hjälp av LogR teknik, ATC-sond eller manuell inmatning
  • Orion Versa Stjärnkonduktivitetsmodul för att mäta konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperatur
  • Orion Versa Star RDO/DO-modul för att mäta löst syre i procent mättnad eller mg/L med temperatur med Orion RDO optiska DO-sonder eller Orion polarografiska DO-sonder
Systemåtkomstfunktion
Orion Versa Star Pro-mätare erbjuder en systemåtkomstfunktion som är utformad för att säkerställa dataintegritet genom att förhindra oönskad åtkomst till olika mätarfunktioner, inklusive datum/tidsinställning, datalogg och kalibreringslogg. Systemåtkomstfunktionen kan enkelt slås på eller stängas när labbets behov ändras för maximal flexibilitet och användarvänlighet. När aktiverad möjliggör funktionen tilldelning av en systemadministratör och upp till tio användarkonton med anpassningsbar åtkomst till instrumentinställningar, mätinställningar, kalibreringar och loggar. Använd lösenordsskydd för att säkra valda mätarfunktioner samtidigt som andra förblir tillgängliga för alla användare. Systemåtkomstfunktionen låter dig skräddarsy mätaråtkomsten efter dina specifika säkerhets- och datarapporteringsbehov .
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Universell 50-60 Hz, 100-240 VAC strömadapter (kat.nr 1010003) STARA-PWR)
Utgångar USB, RS232
Larmutgång Inställd punktlarm, hög/låg gränslarm, larm för kalibrering krävs
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Datapunkter 2000 med datum och tidsstämpel
Beskrivning Orion Versa Star Pro bänkmätare med stativ (moduler säljs separat)
Visningstyp Färggrafisk LCD med användaranpassningsbara alternativ
IP-betyg IP54
Mätlägen pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur
Inkluderar Versa Star Pro-mätare, elektrodstativ, universell strömadapter, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide, datorgränssnittskabel och mätartestcertifikat
Ingångar Två omröraringångar (omrörarsond)
Upp till 4 Versa Stjärnmätningsmoduler, 2 omröraringångar
Knappsats Numerisk med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk Engelska, spanska, franska, italienska, tyska, kinesiska, portugisiska och koreanska
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med Auto-Read , Timed och Single Shot mätlägen; manuell dataloggning med
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Metoder 10 per kanal
Effektvärde DC-ingång: 9 VDC, 1 A
Strömförsörjning Universell strömadapter (ingår)
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Garanti 3 års mätare
Mått (L x B x H) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 tum x 9,5 tum x 3,9 tum)
Vikt (engelska) 2.5 lb.
Vikt (metrisk) 1.2 kg