Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärnkonduktivitetsmätningsmodul
Produktkod. 11691509
Change view
Larmutgång:
Inställd punktlarm, hög/låg gränslarm, larm för kalibrering krävs
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Larmutgång Förpackningsstorlek
11691509 Inställd punktlarm, hög/låg gränslarm, larm för kalibrering krävs Varje
1 options
Produktkod. 11691509 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VSTARCND
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11741.27 SEK
    10769.77 SEK / Paket med 1
    Save 971.50 SEK
    8% Av
I lager
Lägg till ledningsförmåga, TDS, salthalt, resistivitet och temperaturmätningsförmåga till din Versa Stjärnmätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärnkonduktivitetsmodul
Lägg till ledningsförmåga, totala lösta fasta ämnen (TDS), salthalt, resistivitet och temperaturmätningsförmåga till din Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärnmätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärnkonduktivitetsmätningsmodul. Varje Orion™ Versa Stjärnmätaren har fyra kanaler som kan anpassas med utbytbara mätmoduler. De Versa Stjärnkonduktivitetsmodul erbjuder tillförlitliga, snabba resultat med konduktivitetsvärden för automatiskt avstånd och linjär, icke-linjär rent vatten eller EP-temperaturkompensation med 5, 10, 15, 20 eller 25° C referenstemperaturer.
Välj bland fem Thermo Scientific Orion Versa Stjärnmätmoduler för att anpassa mätmöjligheterna för din Orion Versa Stjärnmätare. Mätmoduler är utbytbara och kan läggas till eller tas bort från varje Versa Stjärnmätarens fyra kanaler när som helst.
Orion Versa Stjärnkonduktivitetsmätningsmodul:
  • Mät konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperaturkompensation
  • Utför upp till en sexpunktskonduktivitetskalibrering med kalibreringsredigeringsalternativ som gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
  • Automatisk intervallanpassning av konduktivitetsvärden ger konsekventa avläsningar över hela mätområdet utan behov av omkalibrering.
  • Använd linjär, icke-linjär, EP (USP ) eller avkonduktivitetstemperaturkompensation med 5, 10, 15, 20 eller 25 °C referenstemperaturer
  • Anpassa mätningar för att visa kalibreringshistorik eller förenkla för att visa en extra stor konduktivitetsavläsning
  • Modulen erbjuder 3 års ersättningsgaranti
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra> 3μ S; 0,5 % av läsningen± 0,01μ S≤ 3μ S
Noggrannhet (resistivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Noggrannhet (TDS) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Noggrannhet (salthalt) ±0,1 ppt
Larmutgång Inställd punktlarm, hög/låg gränslarm, larm för kalibrering krävs
Kalibrering Konduktivitet med kalibreringsredigeringsalternativ och temperatur
Cell konstant 0,001 till 199,9
Kalibreringspunkter Upp till 6
Kompatibla prober 2-cells eller 4-cells konduktivitetssensorer med inbyggd temperatur
Beskrivning Orion VERSA STAR Modul för ledningsförmåga/TDS/resistivitet/salthalt/temperatur
Typ Konduktivitetsmätningsmodul
Mått (L x B x H) 12 x 3 x 9,5 cm (4,7 x 1,2 x 3,8 tum)
Ingångar 8-stifts MiniDIN (konduktivitetssensor med inbyggd temperatur)
Inkluderar Versa Stjärnkonduktivitetsmodul och tryckt snabbstartsguide
IP-betyg IP54
Mätlägen Konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperatur
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Versa Stjärnkonduktivitet/TDS/Salthalt/Resistivitet/Temperaturmätningsmodul
Sondtyp Konduktivitetssensor (köps separat)
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001 μS/cm till 3000 mS/cm
Räckvidd (resistivitet) 2 ohm till 100,0 megohm
Räckvidd (salthalt) 0,06 till 80,00 psu, 0,05 till 42,00 ppt
Räckvidd (TDS) 0,001 ppm till 200,0 ppt
Upplösning (konduktivitet) 0,001μ S minimum, automatiskt sträcker sig upp till 4 signifikanta siffror
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megaohm, automatisk avstånd
Upplösning (salthalt) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk avstånd
Upplösning (temperatur) 0,1 °F/° C
Upplösning (TDS) Minst 0,001 ppm, automatisk upp till 4 signifikanta siffror
Salinitetsmätningslägen Praktisk salthalt (psu) eller naturligt havsvatten (ppt)
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperaturkompensation Linjär, nLFn (icke-linjär ultrarent vatten), nLFu (icke-linjär ultrarent avgasat vatten), EP (av med varning) eller av
TDS-faktorintervall Linjär (0,02 till 9,99)
Temperaturområde (engelska). 41 °F till 113 °F
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till 105°C
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C
Temperatur (metrisk) referens 5, 10, 15, 20, 25 °C
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Garanti 3 års mätarbyte
Vikt (metrisk) 0.2 kg