Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ DO Bänkmätare
BIOPHARMA
Produktkod. p-4529318
Sondtyp:
RDO optisk sond för löst syre, polarografisk sond för löst syre, omrörarsond (köps separat)
RDO optisk sond för upplöst syre, polarografisk sond för upplöst syre, omrörarsond (inkluderar 083005MD Orion polarografisk DO-sensor)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11651499
Brand: Thermo Scientific™ VSTAR30
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få förstklassig prestanda och flexibilitet med denna bänkmätare med modul för löst syre (optisk/polarografisk) och temperatur.
Få hög noggrannhet, premiumprestanda och ultimat flexibilitet med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ Bänkmätare med upplöst syre/RDO-modul. Möt dina mest utmanande applikationer för löst syre och temperatur. Visa mätvärden enkelt på den imponerande färgdisplayen och anpassa de fyra mätkanalerna med utbytbara moduler. Använd en RDO optisk eller polarografisk DO-sond och kalibrera med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde (Winkler) eller nollpunkt. Logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför till en skrivare eller dator.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro bänkmätare är designade för att möta din mest utmanande applikation med lätthet. Med omfattande funktionalitet och funktioner kan du optimera konfigurationen av ditt mätarsystem för att möta föränderliga krav. Orion Versa Star Pro bänkmätare erbjuder utbytbara mätmoduler som gör att flera användare kan anpassa fyra separata kanaler för att möta deras specifika krav. Visa dina mätvärden enkelt på en imponerande färgdisplay med justerbara textstorlekar. Eliminera gissningar vid kalibrering och installation med skärminstruktioner tillgängliga på flera olika lokala språk. Njut av snabba och enkla datainmatningar med den numeriska knappsatsen på skärmen för att .
  • Mätstabilitetsindikator på skärmen låter dig veta exakt när dina mätningar är klara.
  • Valbara läslägen inkluderarAuto-Read för att hålla en stabil avläsning, Kontinuerlig för att visa ändrade avläsningar, Tidsinställd för att logga data vid specifika intervall och Single-Shot för att hålla en avläsning efter att en specifik väntetid har uppnåtts.
  • Ljudlarm meddelar dig automatiskt när ett inställt offsetvärde, högt/lågt gränsvärde och kalibreringstidsintervall nås.
  • Få enkelt tillgång till, uppdatera och ändra dina föredragna mätinställningar, med hjälp av 10 lösenordsskyddade metoder per kanal.
  • Blanda lösningarna enhetligt med upp till två mätare kontrollerade omrörarsonder som är lätta att placera och snabbt kan sköljas mellan proverna.
  • Datalogg samlar in och datum/tidsstämplar upp till 2000 mätset med valfritt elektrod-ID, prov-ID och konto-ID.
  • Kalibreringsloggen lagrar de 30 senaste kalibreringarna per parameter.
  • Säkerställ mätintegritet genom att titta på den aktiva kalibreringsloggen medan du gör avläsningar.
  • Icke-flyktigt mätarminne bevarar data och inställningar, även i händelse av strömavbrott.
  • Mätarprogramvaran underlättar dataöverföringar till en dator via USB eller RS232-anslutningar.
  • IP54-klassat hölje står emot damm och stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är begränsat.
  • Mätare inkluderar CE-, TUV 3-i-1- och FCC klass A-certifieringar och 3-års ersättningsgaranti.
Inkluderar Orion Versa Star RDO/DO-mätmodul:
  • Mät upplöst syre i procent mättnad eller mg/L med temperatur med Orion RDO optiska DO-sonder eller Orion polarografiska DO-sonder och automatisk sensorigenkänning.
  • Kalibrera löst syre med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde (Winkler-titrering) och nollpunktsalternativ.
  • Kompensera automatiskt avläsningar av löst syre med hjälp av ATC-temperatur, manuell salthaltsinmatning och inbyggd barometer för barometertrycksavläsningar.
  • Anpassa mätningar för att visa kalibreringshistorik eller förenkla för att visa en extra stor avläsning av löst syre.
Systemåtkomstfunktion
Orion Versa Star Pro-mätare erbjuder en systemåtkomstfunktion som är utformad för att säkerställa dataintegritet genom att förhindra oönskad åtkomst till olika mätarfunktioner, inklusive datum/tidsinställning, datalogg och kalibreringslogg. Systemåtkomstfunktionen kan enkelt slås på eller stängas när labbets behov ändras för maximal flexibilitet och användarvänlighet. När aktiverad möjliggör funktionen tilldelning av en systemadministratör och upp till tio användarkonton med anpassningsbar åtkomst till instrumentinställningar, mätinställningar, kalibreringar och loggar. Använd lösenordsskydd för att säkra valda mätarfunktioner samtidigt som andra förblir tillgängliga för alla användare. Systemåtkomstfunktionen låter dig skräddarsy mätaråtkomsten efter dina specifika säkerhets- och datarapporteringsbehov .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Versa Star Pro bänkmätare med RDO/DO-modul och stativ
Inkluderar Versa Star Pro-mätare, VSTAR-RD RDO/DO-modul, elektrodstativ, universell strömadapter, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide, datorgränssnittskabel och mätartestcertifikat
Barometrisk tryckkorrigering 400 till 850 mmHg, automatisk med inbyggd barometer eller manuell inmatning
Utgångar USB (2), RS232
Mätlägen Upplöst syre (% mättnad), Upplöst syre (mg/L med temperatur och barometertryck)
Sensortyper RDO optisk sensor för löst syre eller polarografisk sensor för löst syre
Räckvidd (polarografisk DO) 0,00 till 90,00 mg/L
Procent mättnadsområde (polarografisk DO) 0,0 till 600,0 % mättnad
Upplösning (Polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Noggrannhet (Polarografisk DO) ±0,2 mg/l eller± 2 % av läsningen, beroende på vilket som är störst
Tryckområde 400 till 850 mmHg
Kalibreringslägen Vattenmättad luft, luftmättat vatten, manuell (Winkler-titrering), nollpunkt.
Temperaturområde (metriskt). -5,0 °C till +105,0 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Temperaturval Automatisk med ATC temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp Färggrafisk LCD med användaranpassningsbara alternativ
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Datapunkter 2000 med datum och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med Auto-Read , Timed och Single Shot mätlägen; manuell dataloggning med
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Larmutgång Inställd punktlarm, hög/låg gränslarm, larm för kalibrering krävs
Ingångar 9-stifts MiniDIN (RDO optisk eller polarografisk DO-sensor med inbyggd temperatur), två omröraringångar (omrörarsond)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP-54
AC-adapter Universell 50-60 Hz, 100-240 VAC strömadapter (kat.nr 1010003) STARA-PWR)
Mått (L x B x H) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 tum x 9,5 tum x 3,9 tum), moduler lägger till≤ 2 cm (0,8 tum) L & H
Vikt (metrisk) 1,2 kg, moduler lägger till 0,2 kg vardera
Vikt (engelska) 2,5 lb., moduler lägger till 0,5 lb. vardera
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Garanti 3 års mätare och modulgaranti
Procent mättnadsområde Polarografisk DO 0,0 till 600,0 % mättnad
Knappsats Numerisk med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk Engelska, spanska, franska, italienska, tyska, kinesiska, portugisiska och koreanska
Noggrannhet (RDO) ±0,1mg/l upp till 8mg/l,± 0,2mg/l från 8 till 20mg/l,± 10 % av avläsningen upp till 50 mg/l
Räckvidd (RDO) 0,00 till 50,00 mg/L
Metoder 10 per kanal
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (RDO) ±2 % mättnad≤ 200 % mättnad,± 10 % mättnad> 200 % mättnad
Procent mättnadsupplösning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mättnad
Procent mättnadsområde (RDO) 0,0 till 500,0 % mättnad
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (polarografisk DO) ±2 % mättnad eller± 2 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Procent mättnadsupplösning (RDO) 0,1, 1 % mättnad
Effektvärde DC-ingång: 9 VDC, 1 A
Strömförsörjning Universell strömadapter (ingår)
Tryckupplösning 0.1mmHg
Sondtyp RDO optisk sond för löst syre, polarografisk sond för löst syre, omrörarsond (köps separat)
Kanaler 4 - anpassningsbar med moduler
Upplösning (RDO) 0.01, 0.1mg/L
Salinitetsfaktor 0,0 till 45,0 ppt, automatisk korrigering med manuell inmatning av provets salthalt
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Noggrannhet (barometer) ±6 mmHg