Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna löst syre / RDO Mätmodul
Produktkod. 11631519
Change view
Tryckområde:
400 till 850 mmHg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tryckområde Förpackningsstorlek
11631519 400 till 850 mmHg Varje
1 options
Produktkod. 11631519 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VSTARRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11210.00 SEK
    10769.77 SEK / Paket med 1
    Save 440.23 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg till kapacitet för upplöst syre och temperaturmätning till din Versa Stjärnmätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna löst syre / RDO Mätmodul
Lägg till kapacitet för upplöst syre och temperaturmätning till din Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärnmätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna löst syre / RDO Mätmodul. Varje Orion™ Versa Stjärnmätaren har fyra kanaler som kan anpassas med utbytbara mätmoduler. De Orion™ Versa Star RDO/DO-modul erbjuder flexibiliteten att använda Orion™ RDO optiska eller polarografiska sonder med automatisk sensorigenkänning och kalibrering med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde med Winkler-titrering och nollpunktsalternativ.
Välj bland fem Thermo Scientific Orion Versa Stjärnmätmoduler för att anpassa mätmöjligheterna för din Orion Versa Stjärnmätare. Mätmoduler är utbytbara och kan läggas till eller tas bort från varje Versa Stjärnmätarens fyra kanaler när som helst.
Orion Versa Star RDO/DO-mätmodul:
  • Mät upplöst syre i procent mättnad eller mg/L med temperatur med Orion RDO optiska DO-sonder eller Orion polarografiska DO-sonder och automatisk sensorigenkänning
  • Kalibrera upplöst syre med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde (Winkler-titrering) och noll-punktsalternativ
  • Kompensera automatiskt avläsningar av upplöst syre med hjälp av ATC-temperatur, manuell salthaltsinmatning och inbyggd barometer för barometertrycksavläsningar
  • Anpassa mätningar för att visa kalibreringshistorik eller förenkla för att visa en extra stor avläsning av löst syre
  • Modulen erbjuder 3 års ersättningsgaranti
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (Polarografisk DO) ±0,2 mg/L eller± 2 % av läsningen, beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (RDO) ±0,1mg/l upp till 8mg/l,± 0,2mg/l från 8 till 20mg/l,± 10 % av avläsningen upp till 50 mg/l
Noggrannhet (barometer) ±6 mmHg
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Larmutgång Inställd punktlarm, hög/låg gränslarm, larm för kalibrering krävs
Barometrisk tryckkorrigering 400 till 850 mmHg, automatisk med inbyggd barometer eller manuell inmatning
Kalibreringslägen Vattenmättad luft, luftmättat vatten, manuell (Winkler-titrering), nollpunkt.
Beskrivning Orion Versa Stjärna RDO/DO/temperaturmätningsmodul
Typ Measurement Module
Mått (L x B x H) 12 x 3 x 9,5 cm (4,7 x 1,2 x 3,8 tum)
Ingångar 9-stifts MiniDIN (RDO optisk eller polarografisk DO-sensor med inbyggd temperatur)
Inkluderar Versa Star RDO/DO-modul och tryckt snabbstartsguide
IP-betyg IP-54
Mätlägen Upplöst syre som % mättnad eller mg/L med temperatur och barometertryck
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Versa Stjärna RDO Optisk/upplöst syre/temperaturmätningsmodul
Procent mättnadsområde (RDO) 0,0 till 500,0 % mättnad
Procent mättnadsupplösning (RDO) 0,1, 1% mättnad
Tryckområde 400 till 850 mmHg
Tryckupplösning 0.1mmHg
Sondtyp RDO optisk sond för löst syre, polarografisk sond för löst syre (köps separat)
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (polarografisk DO) ±2% mättnad
Räckvidd (polarografisk DO) 0,00 till 90,00 mg/L
Räckvidd (RDO) 0,00 till 50,00 mg/l
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (Polarografisk DO) 0,01, 0,1 mg/L; 0,1, 1 % mättnad
Upplösning (RDO) 0,01, 0,1 mg/L; 0,1, 1 % mättnad
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Salinitetsfaktor 0 till 45 ppt
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till 105°C
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C
Temperaturval Automatisk med ATC temperatursond
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Garanti 3 års mätarbyte
Vikt (metrisk) 0.2 kg
Procent mättnadsupplösning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mättnad
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (RDO) ±2 % mättnad≤ 200 % mättnad,± 10 % mättnad> 200 % mättnad
Procent mättnadsområde (polarografisk DO) 0 till 600 % mättnad