Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ Bänk pH-mätare
BIOPHARMA
Produktkod. p-4529642
Typ:
Meter
Mätare, TRIS-kit
Mätare, kit för svåra prover
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11611499
Brand: Thermo Scientific™ VSTAR10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få premiumprestanda och ultimat flexibilitet med vår bänkbara pH-mätare för pH, mV, ORP och temperaturmätningar på anpassningsbar färgskärm.
Få hög noggrannhet, premiumprestanda och ultimat flexibilitet med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ Bänk pH-mätare. Möt dina mest utmanande applikationer för pH, mV, ORP och temperatur. Visa mätvärden enkelt på den imponerande färgdisplayen och anpassa de fyra mätkanalerna med utbytbara moduler. Utför upp till en 6-punkts pH-kalibrering, logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt kalibrering och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator. Använd det medföljande elektrodstativet för att enkelt placera sensorer i prover.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro bänkmätare är designade för att möta dina mest utmanande applikationer med lätthet. Med omfattande funktionalitet och funktioner kan du optimera konfigurationen av ditt mätarsystem för att möta föränderliga krav. Orion Versa Star Pro bänkmätare erbjuder utbytbara mätmoduler som gör att flera användare kan anpassa fyra separata kanaler för att möta deras specifika krav. Visa dina mätvärden enkelt på en imponerande färgdisplay med justerbara textstorlekar. Eliminera gissningar vid kalibrering och installation med skärminstruktioner tillgängliga på flera olika lokala språk. Njut av snabba och enkla datainmatningar med den numeriska knappsatsen på skärmen för att .
  • Mätstabilitetsindikator på skärmen visar exakt när dina mätningar är klara
  • Valbara läslägen inkluderarAuto-Read för att hålla en stabil avläsning, Kontinuerlig för att visa ändrade avläsningar, Tidsinställd för att logga data vid specifika intervall och Single-Shot för att hålla en avläsning efter att en specifik väntetid har uppnåtts
  • Hörbara larm meddelar automatiskt när ett inställt offsetvärde, högt/lågt gränsvärde och kalibreringsintervall uppnås.
  • Få enkelt åtkomst till, uppdatera och ändra dina föredragna mätinställningar med 10 metoder per kanal
  • Enhetlig blandning av lösningar med upp till två mätarstyrda omrörarsonder som är lätta att placera och snabbt kan sköljas mellan prover.
  • Datalogg samlar in och datum/tidsstämplar upp till 2 000 mätset med valfritt elektrod-ID, prov-ID och konto-ID
  • Kalibreringslogg lagrar 30 senaste kalibreringar per parameter med synlig graf för flerpunkts pH- och ISE-kalibreringar
  • Säkerställ mätintegritet genom att titta på den aktiva kalibreringsloggen under avläsning.
  • Icke-flyktigt mätarminne bevarar data och inställningar, även i händelse av strömavbrott
  • Mätaren underlättar dataöverföringar till en dator via USB eller RS232-anslutningar
  • IP54-klassat hölje står emot damm och stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är begränsat
  • Mätare inkluderar CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A-certifieringar
  • 3 års ersättningsgaranti
Inkluderar Orion Versa Stjärna pH-mätningsmodul:
  • Mät pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Utför upp till en 6-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST , DIN eller användardefinierade buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
  • Kalibreringsredigeringsalternativ gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
  • Anpassa mätningar för att visa kalibreringshistorik och pH-elektrodstatus eller förenkla för att visa extra stor pH-avläsning
Systemåtkomstfunktion Orion
Versa Star Pro Meters erbjuder en systemåtkomstfunktion som är designad för att säkerställa dataintegritet genom att förhindra oönskad åtkomst till olika mätarfunktioner inklusive datum/tidsinställning, datalogg och kalibreringslogg. Systemåtkomstfunktionen kan enkelt slås på eller stängas när labbets behov ändras för maximal flexibilitet och användarvänlighet. När den är aktiverad tillåter funktionen Systemåtkomst tilldelning av en systemadministratör och upp till 10 användarkonton med anpassningsbar åtkomst till instrumentinställningar, mätinställningar, kalibreringar och loggar. Använd lösenordsskydd för att säkra valda mätarfunktioner samtidigt som andra förblir tillgängliga för alla användare. Systemåtkomstfunktionen låter dig skräddarsy mätaråtkomsten efter dina specifika säkerhets- och datarapporteringsbehov .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Versa Star Pro pH bänkmätare med stativ
Inkluderar Versa Star Pro-mätare med pH-modul, elektrodstativ, 100-240V universell nätadapter, datorkabel
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Noggrannhet (mV) ±0,2 eller± 0,05 %, vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Utgångar USB, RS-232
Mätlägen pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsalternativ, relativ mV, ORP och temperatur
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Räckvidd (mV) ±2000,0
Range (ORP) ±2000,0 mV
Upplösning (mV) 0.1mV
Kalibreringspunkter 1 till 6
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Temperaturområde (engelska) 22,0 °F till 221,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp LCD, färggrafik med användaranpassningsbara alternativ
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Datapunkter 2000 med datum och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatic with Auto-Read, Timed, and Single-shot Measure Modes, Manual
Larmutgång Inställd punktlarm, hög/låg gränslarm, larm för kalibrering krävs
Ingångar BNC (pH- eller ORP-elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond), två omröraringångar (omrörarsond)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
AC-adapter Universell 50-60 Hz, 100-240 VAC strömadapter (kat.nr 1010003) STARA-PWR)
Mått (L x B x H) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 tum x 9,5 tum x 3,9 tum), moduler lägger till≤ 2 cm (0,8 tum) L & H
Vikt (metrisk) 1,2 kg, moduler lägger till 0,2 kg vardera
Vikt (engelska) 2,5 lb., moduler lägger till 0,5 lb. vardera
Garanti 3 års garanti för mätare och moduler
Knappsats Numerisk med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Metoder 10 per kanal
Effektvärde DC-ingång: 9 VDC, 1 A
Strömförsörjning Universell strömadapter (ingår)
Sondtyp pH-elektrod, ORP-elektrod, referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond, omrörarsond (köps separat)
Språk Engelska, spanska, franska, italienska, tyska, kinesiska, portugisiska och koreanska
Räckvidd (Relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Isopotentiell punkt 7 000pH (justerbar)
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Kanaler 4 - anpassningsbar med moduler
Typ Meter