Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ pH/ISE Bänk multiparametermätare
BIOPHARMA
Produktkod. 11681499
Change view
Produkttyp:
Mätare och 2 moduler
Mätare och modul
Mätare, 2 moduler, pH-elektrod
Mätare, modul, pH-elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
11681499 Mätare, modul, pH-elektrod -
11671499 Mätare och modul Varje
11691499 Mätare och 2 moduler Varje
11601509 Mätare, 2 moduler, pH-elektrod -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11681499 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VSTAR40A2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få premiumprestanda och ultimat flexibilitet med vår bänkmätare med pH/ISE-modul för pH, jonkoncentration och temperatur.
Få hög noggrannhet, premiumprestanda och ultimat flexibilitet med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ pH/ISE Bänk multiparametermätare. Möt dina mest utmanande applikationer för pH, jonkoncentration, mV, ORP och temperatur. Visa mätvärden enkelt på den imponerande färgdisplayen och anpassa de fyra mätkanalerna med utbytbara moduler. Utför upp till 6-punkts pH- och ISE-kalibreringar, logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför kalibrering och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator. Välj system med en eller två pH/ISE-moduler.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro bänkmätare är designade för att möta dina mest utmanande applikationer med lätthet. Med omfattande funktionalitet och funktioner kan du optimera konfigurationen av ditt mätarsystem för att möta föränderliga krav. Orion Versa Star Pro bänkmätare erbjuder utbytbara mätmoduler som gör att flera användare kan anpassa fyra separata kanaler för att möta deras specifika krav. Visa dina mätvärden enkelt på en imponerande färgdisplay med justerbara textstorlekar. Eliminera gissningar vid kalibrering och installation med skärminstruktioner tillgängliga på flera olika lokala språk. Njut av snabba och enkla datainmatningar med den numeriska knappsatsen på skärmen för att .
  • Mätstabilitetsindikator på skärmen visar exakt när dina mätningar är klara
  • Valbara läslägen inkluderarAuto-Read för att hålla en stabil avläsning, Kontinuerlig för att visa ändrade avläsningar, Tidsinställd för att logga data vid specifika intervall och Single-Shot för att hålla en avläsning efter att en specifik väntetid har uppnåtts
  • Hörbara larm meddelar automatiskt när ett inställt offsetvärde, högt/lågt gränsvärde och kalibreringsintervall uppnås.
  • Enkel åtkomst, uppdatering och växling av dina föredragna mätinställningar med 10 lösenordsskyddade metoder per kanal.
  • Blanda lösningar enhetligt med upp till två meter kontrollerade omrörarsonder som är lätta att placera och snabbt kan sköljas mellan proverna
  • Datalogg samlar in och förser upp till 2000 mätningsset med datum-/tidsstämpel samt valfritt elektrod-ID, prov-ID och konto-ID.
  • Kalibreringslogg lagrar 30 senaste kalibreringar per parameter med synlig graf för flerpunkts pH- och ISE-kalibreringar
  • Säkerställ mätintegritet genom att titta på den aktiva kalibreringsloggen under avläsning.
  • Icke-flyktigt mätarminne bevarar data och inställningar, även i händelse av strömavbrott
  • Mätaren underlättar dataöverföringar till en dator via USB eller RS232-anslutningar
  • IP54-klassat hölje står emot damm och stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är begränsat
  • Mätare inkluderar CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A-certifieringar
  • 3 års ersättningsgaranti
Inkluderar Orion Versa Stjärna pH/ISE-mätmodul:
  • Mät pH, jonkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Utför upp till en 6-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST , DIN eller användardefinierade buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
  • Utför upp till en 6-punkts ISE (Ion Selective Electrode) kalibrering med valbara enheter ppm, M, mg/L, %, ppb eller ingen
  • Inkrementella tekniker inkluderar enkel känd addition, dubbel känd addition, enkel känd subtraktion, dubbel känd subtraktion, analat addition och analat subtraktion
  • Avancerade ISE-funktioner inkluderar icke-linjär valbar autoblank, lågområdesstabilitet och elektrod-ID med kalibreringsverifiering
  • Välj VSTAR40B-mätaren eller VSTAR40B2-satsen med två pH/ISE-moduler för att mäta flera prover samtidigt
Systemåtkomstfunktion
Orion Versa Star Pro-mätare erbjuder en systemåtkomstfunktion som är utformad för att säkerställa dataintegritet genom att förhindra oönskad åtkomst till olika mätarfunktioner, inklusive datum/tidsinställning, datalogg och kalibreringslogg. Systemåtkomstfunktionen kan enkelt slås på eller stängas när labbets behov ändras för maximal flexibilitet och användarvänlighet. När den är aktiverad tillåter funktionen Systemåtkomst tilldelning av en systemadministratör och upp till 10 användarkonton med anpassningsbar åtkomst till instrumentinställningar, mätinställningar, kalibreringar och loggar. Använd lösenordsskydd för att säkra valda mätarfunktioner samtidigt som andra förblir tillgängliga för alla användare. Systemåtkomstfunktionen låter dig skräddarsy mätaråtkomsten efter dina specifika säkerhets- och datarapporteringsbehov .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Universell 50-60 Hz, 100-240 VAC strömadapter (kat.nr 1010003) STARA-PWR)
Utgångar USB (2), RS232
Noggrannhet (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002
Avancerade ISE-funktioner Segmenterad (punkt-till-punkt) lutning, icke-linjär valbar autoblank, stabilt lågt koncentrationsområde
Larmutgång Inställd punktlarm, hög/låg gränslarm, larm för kalibrering krävs
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsalternativ, jonkoncentration (ISE) med kalibreringsredigeringsalternativ, relativ
Kalibreringspunkter 1-punkts relativt mV (RmV)-läge, 1-punkts ORP-läge
Kalibreringspunkter (ISE) 1 till 6
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 6
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Datapunkter 2000 med datum och tidsstämpel
Beskrivning Orion Versa Star Pro bänkmätarsats med pH/ISE/mV-modul, ROSS Ultraglaskropps pH-elektrod, ATC-sond, omrörarsond, lösningar och stativ
Kanaler 4 - anpassningsbar med moduler
Visningstyp Färggrafisk LCD med användaranpassningsbara alternativ
IP-betyg IP54
Mätlägen pH, mV, Relativ mV, ORP, Jonkoncentration (ISE) med temperatur
Räckvidd (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (ISE) Minst 0,0001, 1 till 4 signifikanta siffror (kan väljas av användaren)
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +105,0 °C
Inkluderar Versa Star Pro-mätare, VSTAR-ISE pH/ISE-modul, 8102BNUWP ROSS Ultraglaskropp pH-elektrod, 927007MD Orion rostfritt stål ATC-sond, 096019 Orion Star omrörarsond, 810199 ROSS pH-buffert och lösningssats, elektrodstativ, universell strömadapter, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide, datorgränssnittskabel och mätartestcertifikat
Ingångar BNC (pH, ORP eller jonselektiv elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond), två omröraringångar (omrörarsond)
Isopotentiell punkt 7 000 pH (justerbar), 1 000 ISE (justerbar)
Knappsats Numerisk med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk Engelska, spanska, franska, italienska, tyska, kinesiska, portugisiska och koreanska
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med Auto-Read , Timed och Single Shot mätlägen; manuell dataloggning med
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Metoder 10 per kanal
Effektvärde DC-ingång: 9 VDC, 1 A
Strömförsörjning Universell strömadapter (ingår)
Sondtyp pH-elektrod, ORP-elektrod, jonselektiv elektrod (ISE), referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond, omrörarsond
Produkttyp Mätare, modul, pH-elektrod
Räckvidd (ISE) 0,0001 till 19990 med valbara enheter av ppm, Molar, mg/L, %, ppb eller ingen
Range (ORP) ±2000,0 mV
Räckvidd (Relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (mV) 0.1mV
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperaturområde (engelska) 22,0 °F till 221,0° F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Garanti 3 års mätare och modulgaranti
Mått (L x B x H) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 tum x 9,5 tum x 3,9 tum), moduler lägger till≤ 2 cm (0,8 tum) L & H
Vikt (engelska) 2,5 lb., moduler lägger till 0,5 lb. vardera
Vikt (metrisk) 1,2 kg, moduler lägger till 0,2 kg vardera