Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna pH / ISE mätmodul
Produktkod. 11601519
Change view
pH-intervall:
-2 000 till 20 000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
11601519 -2 000 till 20 000 Varje
1 options
Produktkod. 11601519 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VSTARISE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11725.00 SEK
    11269.11 SEK / Paket med 1
    Save 455.89 SEK
    3% Av
I lager
Lägg till pH, jonkoncentration, mV, ORP och temperaturmätningsmöjligheter till din Versa Stjärnmätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna pH / ISE mätmodul
Lägg till pH, jonkoncentration, mV, ORP och temperaturmätningsmöjligheter till din Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärnmätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna pH / ISE mätmodul. Varje Orion™ Versa Stjärnmätaren har fyra kanaler som kan anpassas med utbytbara mätmoduler. De Versa Star pH/ISE-modul erbjuder upp till sexpunkts pH- och ISE-kalibreringar och avancerade ISE-funktioner inklusive inkrementella tekniker (enkel och dubbel känd addition och subtraktion, analataddition och subtraktion), lågområdesstabilitet och elektrod-ID med kalibreringsverifiering.
Välj bland fem Thermo Scientific Orion Versa Stjärnmätmoduler för att anpassa mätmöjligheterna för din Orion Versa Stjärnmätare. Mätmoduler är utbytbara och kan läggas till eller tas bort från varje Versa Stjärnmätarens fyra kanaler när som helst.
Orion Versa Stjärna pH/ISE-mätmodul:
  • Mät pH, jonkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Utför upp till en sexpunkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST , DIN eller användardefinierade buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
  • Utför upp till en sexpunkts ISE (Ion Selective Electrode) kalibrering med valbara enheter ppm, M, mg/L, %, ppb eller ingen
  • Inkrementella tekniker inkluderar enkel känd addition, dubbel känd addition, enkel känd subtraktion, dubbel känd subtraktion, analat addition och analat subtraktion
  • Avancerade ISE-funktioner inkluderar icke-linjär valbar autoblank, lågområdesstabilitet och elektrod-ID med kalibreringsverifiering
  • Anpassa mätningar för att visa kalibreringshistorik och pH-elektrodtillstånd eller förenkla för att visa en extra hög pH- eller jonkoncentrationsavläsning
  • Modulen erbjuder 3 års ersättningsgaranti
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Noggrannhet (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 av läsning, vilket som är störst
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Avancerade ISE-funktioner Tidsinställd slutpunkt, linjär punkt till punkt, icke-linjär valbar autoblank, stabilitet vid lågt koncentrationsområde, inkrementella tekniker inklusive enkel känd addition och subtraktion, dubbel känd addition och subtraktion, enkel analyt addition och subtraktion
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Larmutgång Inställd punktlarm, hög/låg gränslarm, larm för kalibrering krävs
Kalibrering 1 poäng (mV-läge)
Kalibreringspunkter (ISE) 1 till 6
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 6
Kalibreringspunkter 1-punkts relativt mV (RmV)-läge, 1-punkts ORP-läge
Beskrivning Orion VERSA STAR pH/mV/ISE/Temperaturmodul
Typ pH/ISE-mätmodul
Mått (L x B x H) 12 x 3 x 9,5 cm (4,7 x 1,2 x 3,8 tum)
Ingångar BNC (pH eller ISE), 8-polig Mini-DIN (temperatur), referensstiftsspets
Inkluderar VERSA STAR pH/mV/ISE/Temperaturmodul
Isopotentiell punkt 7 000 pH (justerbar), 1 000 ISE (justerbar)
IP-betyg IP-54
Mätlägen pH, mV, relativ mV (RmV), ORP eller jonkoncentration (ISE) med temperatur
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Versa Stjärna pH/ISE/mV/RmV/ORP/Temperaturmätningsmodul
pH-intervall -2 000 till 20 000
Sondtyp pH-elektrod, ORP-elektrod, jonselektiv elektrod (ISE), referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond (köps separat)
Räckvidd (ISE) 0 till 19999 i ppm, M, mg/L, %, ppb eller enhetslös
Räckvidd (mV) ±2000,0mV
Range (ORP) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (ISE) Upp till 4 signifikanta siffror
Upplösning (mV) 0.1mV
Upplösning (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till 105°C
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Garanti 3 års modulgaranti
Vikt (metrisk) 0.2 kg