Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ pH/LogR™-mätare för bänk
BIOPHARMA
Produktkod. 11641509
Change view
Typ:
Mätare pH/LogR (sensor ingår ej)
Mätare, pH/LogR, Svårt Provkit
Mätare, pH/LogR, mikroprovskit
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11641509 Mätare, pH/LogR, Svårt Provkit -
11631509 Mätare pH/LogR (sensor ingår ej) Varje
15621727 Mätare, pH/LogR, mikroprovskit -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11641509 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VSTAR82
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28816.70 SEK
    26442.12 SEK / Paket med 1
    Save 2374.58 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Få premiumprestanda och ultimat flexibilitet med vår mätare för bänk med pH/LogR-modul för pH, mV, ORP och LogR-temperaturteknik.
Få hög noggrannhet, premiumprestanda och ultimat flexibilitet med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ pH/LogR™-mätare för bänk. Möt dina mest utmanande tillämpningar för pH, mV, ORP och LogR-temperatur. Visa mätvärden enkelt på den imponerande färgdisplayen och anpassa de fyra mätkanalerna med utbytbara moduler. Använd LogR-teknik för att mäta både pH och temperatur med glaskolven på de flesta pH-elektroder. Logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tid-/datumstämpel och överför enkelt kalibrerings- och dataloggar via USB eller RS232 till skrivare eller dator.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro mätare för bänk är utformade för att enkelt hantera dina mest krävande tillämpningar. Med omfattande funktionalitet och funktioner kan du optimera konfigurationen av ditt mätarsystem för att möta föränderliga krav. Orion Versa Star Pro mätare för bänk har utbytbara mätmoduler som låter flera användare anpassa fyra separata kanaler efter sina specifika behov. Visa dina mätvärden enkelt på en imponerande färgdisplay med justerbara textstorlekar. Eliminera gissningar vid kalibrering och installation med skärminstruktioner tillgängliga på flera olika lokala språk. Njut av snabba och enkla datainmatningar med den numeriska knappsatsen på skärmen för att .
  • Mätstabilitetsindikator på skärmen visar exakt när dina mätningar är klara
  • Valbara läslägen inkluderar Auto-Read för att hålla en stabil avläsning, Continuous för att visa ändrade avläsningar, Timed för att logga data vid specifika intervall och Single-Shot för att hålla en avläsning efter en specifik väntetid
  • Hörbara larm meddelar automatiskt när ett inställt offsetvärde, högt/lågt gränsvärde och kalibreringsintervall uppnås.
  • Enkel åtkomst, uppdatering och växling av dina föredragna mätinställningar med 10 lösenordsskyddade metoder per kanal.
  • Enhetlig blandning av lösningar med upp till två mätarstyrda omrörarsonder som är lätta att placera och snabbt kan sköljas mellan prover.
  • Datalogg samlar in och förser upp till 2000 mätningsset med datum-/tidsstämpel samt valfritt elektrod-ID, prov-ID och konto-ID.
  • Kalibreringslogg sparar de 10 senaste kalibreringarna per parameter med visningsbar graf för flerpunkts-pH och ISE-kalibreringar .
  • Säkerställ mätintegritet genom att titta på den aktiva kalibreringsloggen under avläsning.
  • Icke-flyktigt mätarminne bevarar data och inställningar, även i händelse av strömavbrott
  • Mätaren underlättar dataöverföringar till en dator via USB- eller RS232-anslutningar
  • IP54-klassat hölje står emot damm och stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är begränsat
  • Mätare inkluderar CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A-certifieringar
  • 3 års ersättningsgaranti
Inkluderar Orion Versa Star pH/LogR mätmodul:
  • pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur med LogR-teknik, ATC-sond eller manuell inmatning
  • LogR-teknik använder glaskolven på de flesta pH-elektroder för att mäta både pH och temperatur på samma ställe — idealiskt för små provvolymer och prover som är svåra att rengöra.
  • Utför upp till en 6-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST, DIN eller användardefinierade buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
  • Kalibreringsredigeringsalternativ gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
  • Anpassa mätningar för att visa kalibreringshistorik och pH-elektrodstatus eller förenkla för att visa extra stor pH-avläsning
Systemåtkomstfunktion
Orion Versa Star Pro-mätare har en systemåtkomstfunktion som säkerställer dataintegritet genom att förhindra oönskad åtkomst till funktioner som datum/tidsinställning, datalogg och kalibreringslogg. Systemåtkomstfunktionen kan enkelt slås på eller stängas när labbets behov ändras för maximal flexibilitet och användarvänlighet. När aktiverad möjliggör funktionen tilldelning av en systemadministratör och upp till tio användarkonton med anpassningsbar åtkomst till instrumentinställningar, mätinställningar, kalibreringar och loggar. Använd lösenordsskydd för att säkra valda mätarfunktioner samtidigt som andra förblir tillgängliga för alla användare. Systemåtkomstfunktionen låter dig skräddarsy mätaråtkomsten efter dina specifika säkerhets- och datarapporteringsbehov .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Versa Star Pro pH/LogR-mätare för bänk, svårprovssats med ROSS Sure-Flow pH-elektrod och ATC-sond
Inkluderar Versa Star Pro-mätare med pH/LogR-modul, 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH-elektrod i glashölje, 927007MD ATC-sond i rostfritt stål, 810199 pH-buffertsats, 810007 ROSS-fyllnadslösning, elektrodstativ, 100–240 V strömadapter, datorkabel
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Noggrannhet (mV) ±0,2 eller± 0,05 %, vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Utgångar USB, RS-232
Mätlägen pH med LogR-temperatur, mV, Relativ mV, ORP med temperatur
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsalternativ, relativ mV, ORP, LogR-temperatur och temperatur
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Räckvidd (mV) ±2000,0
Range (ORP) ±2000,0 mV
Upplösning (mV) 0.1mV
Kalibreringspunkter 1 till 6
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Temperaturområde (engelska) 22,0 °F till 221,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond, automatisk med pH-elektrod med LogR-läge
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering, 3-punkts LogR-temperaturkalibrering
Visningstyp LCD, färggrafik med användaranpassningsbara alternativ
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Datapunkter 2000 med datum och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automat med Auto-Read, tidsinställd och enkelskotts-måttlägen, manuell
Larmutgång Inställd punktlarm, hög/låg gränslarm, larm för kalibrering krävs
Ingångar BNC (pH- eller ORP-elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond), två omröraringångar (omrörarsond)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
AC-adapter Universell 50-60 Hz, 100-240 VAC strömadapter (kat.nr 1010003) STARA-PWR)
Mått (L x B x H) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 tum x 9,5 tum x 3,9 tum), moduler lägger till≤ 2 cm (0,8 tum) L & H
Vikt (metrisk) 1,2 kg, moduler lägger till 0,2 kg vardera
Vikt (engelska) 2,5 lb., moduler lägger till 0,5 lb. vardera
Garanti 3 års garanti för mätare och moduler
Knappsats Numerisk med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Metoder 10 per kanal
Modell Orion Versa Star Pro 80 pH/LogR/mV/RmV/ORP/Temperatur-mätare för bänk
Effektvärde DC-ingång: 9 VDC, 1 A
Strömförsörjning Universell strömadapter (ingår)
Sondtyp pH-elektrod, ORP-elektrod, referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond, omrörarsond
Språk Engelska, spanska, franska, italienska, tyska, kinesiska, portugisiska och koreanska, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese, Korean
Räckvidd (Relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Isopotentiell punkt 7 000pH (justerbar)
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Kanaler 4 (Anpassningsbart med moduler)
Typ Mätare, pH/LogR, Svårt Provkit