Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna pH / LogR Mätmodul
Produktkod. 11611519
Change view
:
pH/mV/Temperatur med LogR Teknikmodul
Produktkod.
11611519 pH/mV/Temperatur med LogR Teknikmodul
1 options
Produktkod. 11611519 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VSTARLR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lägg till pH, mV, ORP och LogR temperaturmätningsmöjligheter till din Versa Stjärnmätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna pH / LogR Mätmodul
Lägg till pH, mV, ORP och LogR temperaturmätningsmöjligheter till din Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärnmätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna pH / LogR Mätmodul. Varje Orion™ Versa Stjärnmätaren har fyra kanaler som kan anpassas med utbytbara mätmoduler. De Orion™ Versa Stjärna pH/LogR modulerbjudanden LogR temperaturteknologi som använder glaskulan från de flesta pH-elektroder för att mäta både pH och temperatur på samma plats– idealisk för små provvolymer och prover som är svåra att rengöra.
Välj bland fem Thermo Scientific Orion Versa Stjärnmätmoduler för att anpassa mätmöjligheterna för din Orion Versa Stjärnmätare. Mätmoduler är utbytbara och kan läggas till eller tas bort från varje Versa Star meter ’s fyra kanaler när som helst.
Inkluderar Orion Versa Stjärna pH/LogR Mätmodul:
  • pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur med hjälp av LogR teknik, ATC-sond eller manuell inmatning
  • LogR Tekniken använder glaskolben från de flesta pH-elektroder för att mäta både pH och temperatur på samma plats– idealisk för små provvolymer och prover som är svåra att rengöra
  • Utför upp till en sexpunkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST , DIN eller användardefinierade buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
  • Kalibreringsredigeringsalternativ gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
  • Anpassa mätningar för att visa kalibreringshistorik och pH-elektrodstatus eller förenkla för att visa extra stor pH-avläsning
  • Modulen erbjuder 3 års ersättningsgaranti
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Larmutgång Inställd punktlarm, hög/låg gränslarm, larm för kalibrering krävs
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsalternativ, relativ mV (RmV), ORP, LogR temperatur och temperatur
Kalibreringspunkter 1 till 6
Beskrivning Orion Versa Stjärna pH/LogR mätmodul
Typ pH/LogR Mätmodul
Mått (L x B x H) 12 x 6 x 9,5 cm (4,7 x 2,4 x 3,8 tum)
Ingångar BNC (pH- eller ORP-elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond)
Inkluderar Versa Stjärna pH/LogR mätmodul för användning med Versa Star Pro-mätare för att mäta pH, mV, relativ mV, ORP och temperatur med hjälp av LogR teknik, ATC-sond eller manuell inmatning
Isopotentiell punkt 7 000pH (justerbar)
IP-betyg IP-54
Mätlägen pH med LogR temperatur, mV, relativ mV (RmV) eller ORP med temperatur
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Versa Stjärna pH/LogR/mV/RmV/ORP/Temperaturmätningsmodul
pH-intervall -2 000 till 20 000
Sondtyp pH-elektrod, ORP-elektrod, referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond (köps separat)
Räckvidd (mV) ±2000,0 mV
Range (ORP) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (mV) 0.1mV
Upplösning (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Upplösning (temperatur) 0,1 °F/° C
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperaturområde (engelska). 22,0 °F till 221,0 °F
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till 105°C
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond, automatisk med pH-elektrod med LogR-läge
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Garanti 3 års modulgaranti
Vikt (metrisk) 0.2 kg