Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna pH-mätningsmodul
Produktkod. 11621519
Change view
pH-intervall:
-2 000 till 20 000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
11621519 -2 000 till 20 000 Varje
1 options
Produktkod. 11621519 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VSTARPH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6712.20 SEK
    6150.91 SEK / Paket med 1
    Save 561.29 SEK
    8% Av
I lager
Lägg till pH, mV, ORP och temperaturmätningsmöjligheter till din Versa Stjärnmätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna pH-mätningsmodul
Lägg till pH, mV, ORP och temperaturmätningsmöjligheter till din Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärnmätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna pH-mätningsmodul. Varje Orion™ Versa Stjärnmätaren har fyra kanaler som kan anpassas med utbytbara mätmoduler. De Versa Star pH-modul erbjuder upp till sexpunkts pH-kalibrering med lätta att följa instruktionerna på skärmen, automatisk buffertigenkänning av NIST , DIN eller användardefinierade buffertgrupper och kalibreringsredigeringsalternativ för att fixa enskilda punkter utan en fullständig omkalibrering.
Välj bland fem Thermo Scientific Orion Versa Stjärnmätmoduler för att anpassa mätmöjligheterna för din Orion Versa Stjärnmätare. Mätmoduler är utbytbara och kan läggas till eller tas bort från varje Versa Stjärnmätarens fyra kanaler när som helst.
Orion Versa Stjärna pH-mätningsmodul:
  • Mät pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Utför upp till en sexpunkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST , DIN eller användardefinierade buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
  • Kalibreringsredigeringsalternativ gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
  • Anpassa mätningar för att visa kalibreringshistorik och pH-elektrodstatus eller förenkla för att visa extra stor pH-avläsning
  • Modulen erbjuder 3 års ersättningsgaranti
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Larmutgång Inställd punktlarm, hög/låg gränslarm, larm för kalibrering krävs
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsalternativ, relativ mV (RmV), ORP och temperatur
Kalibreringspunkter 1 till 6
Beskrivning Orion Versa Stjärna pH-mätningsmodul
Typ pH-mätningsmodul
Mått (L x B x H) 12 x 3 x 9,5 cm (4,7 x 1,2 x 3,8 tum)
Ingångar BNC (pH- eller ORP-elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond)
Inkluderar Versa Stjärna pH-mätningsmodul för användning med Versa Star Pro-mätare för att mäta pH, mV, relativ mV, ORP och temperatur med hjälp av ATC-sond eller manuell inmatning
Isopotentiell punkt 7 000pH (justerbar)
IP-betyg IP-54
Mätlägen pH, mV, relativ mV (RmV) eller ORP med temperatur
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Versa Stjärna pH/mV/RmV/ORP/Temperaturmätningsmodul
pH-intervall -2 000 till 20 000
Sondtyp pH-elektrod, ORP-elektrod, referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond (köps separat)
Räckvidd (mV) ±2000,0 mV
Range (ORP) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (mV) 0.1mV
Upplösning (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Upplösning (temperatur) 0,1 °F/° C
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperaturområde (engelska). 22,0 °F till 221,0 °F
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till 105°C
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Garanti 3 års modulgaranti
Vikt (metrisk) 0.2 kg