Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ pH/ISE/Konduktivitet/Upplöst syre Multiparameter bänkmätare
BIOPHARMA
Produktkod. 11651509
Change view
Produkttyp:
Meter; 2 Ch. pH/Ion, Ledning och DO (Ingen Sensor)
Meter; 2 kap. pH/Ion, Drift och DO; Standardutrustning
Meter; pH/jon, ledningsförmåga och DO (ingen sensor)
Meter; pH/jon, ledningsförmåga och DO; Optisk DO-kit
Meter; pH/jon, ledningsförmåga och DO; Standardutrustning
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
11651509 Meter; pH/jon, ledningsförmåga och DO (ingen sensor) Varje
11671509 Meter; pH/jon, ledningsförmåga och DO; Standardutrustning -
15686775 Meter; pH/jon, ledningsförmåga och DO; Optisk DO-kit -
11661509 Meter; 2 Ch. pH/Ion, Ledning och DO (Ingen Sensor) Varje
11681509 Meter; 2 kap. pH/Ion, Drift och DO; Standardutrustning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11651509 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VSTAR90
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41440.00 SEK
    39833.40 SEK / Paket med 1
    Save 1606.60 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få förstklassig prestanda och flexibilitet med vår multiparameter bänkmätare med pH/ISE, konduktivitet och RDO/DO-moduler för att mäta upp till fyra kanaler samtidigt.
Få hög noggrannhet, premiumprestanda och ultimat flexibilitet med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ pH/ISE/Konduktivitet/Upplöst syre Multiparameter bänkmätare. Möt dina mest utmanande applikationer för pH, jonkoncentration, konduktivitet, löst syre och temperatur. Visa mätvärden enkelt på den imponerande färgdisplayen och anpassa de fyra mätkanalerna med utbytbara moduler. Logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt loggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator. Välj system med en eller två pH/ISE-moduler.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro bänkmätare är designade för att möta dina mest utmanande applikationer med lätthet. Med omfattande funktionalitet och funktioner kan du optimera konfigurationen av ditt mätarsystem för att möta föränderliga krav. Orion Versa Star Pro bänkmätare erbjuder utbytbara mätmoduler som gör att flera användare kan anpassa fyra separata kanaler för att möta deras specifika krav. Visa dina mätvärden enkelt på en imponerande färgdisplay med justerbara textstorlekar. Eliminera gissningar vid kalibrering och installation med skärminstruktioner tillgängliga på flera olika lokala språk. Njut av snabba och enkla datainmatningar med den numeriska knappsatsen på skärmen för att .
  • Mätstabilitetsindikator på skärmen visar exakt när dina mätningar är klara
  • Valbara läslägen inkluderarAuto-Read för att hålla en stabil avläsning, Kontinuerlig för att visa ändrade avläsningar, Tidsinställd för att logga data vid specifika intervall och Single-Shot för att hålla en avläsning efter att en specifik väntetid har uppnåtts
  • Hörbara larm meddelar automatiskt när ett inställt offsetvärde, högt/lågt gränsvärde och kalibreringsintervall uppnås.
  • Enhetlig blandning av lösningar med upp till två mätarstyrda omrörarsonder som är lätta att placera och snabbt kan sköljas mellan prover.
  • Datalogg samlar in och förser upp till 2000 mätningsset med datum-/tidsstämpel samt valfritt elektrod-ID, prov-ID och konto-ID.
  • Kalibreringslogg lagrar 30 senaste kalibreringar per parameter med synlig graf för flerpunkts pH- och ISE-kalibreringar
  • Säkerställ mätintegritet genom att titta på den aktiva kalibreringsloggen under avläsning.
  • Icke-flyktigt mätarminne bevarar data och inställningar, även i händelse av strömavbrott
  • Mätaren underlättar dataöverföringar till en dator via USB eller RS232-anslutningar
  • Mätare inkluderar CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A-certifieringar
  • 3 års ersättningsgaranti
Inkluderar Orion Versa Stjärna pH/ISE-mätmodul:
  • Mät pH, jonkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Utför upp till en 6-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST , DIN eller användardefinierade buffertgrupper
  • Utför upp till en 6-punkts ISE-kalibrering med valbara enheter ppm, M, mg/L, %, ppb eller ingen
Inkluderar Orion Versa Stjärnkonduktivitetsmätningsmodul:
  • Mät konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperaturkompensation
  • Utför upp till en 6-punkts konduktivitetskalibrering
  • Använd linjär, icke-linjär, EP (USP ) eller avstängd konduktivitetstemperaturkompensation med 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C eller 25 °C referenstemperaturer
Inkluderar Orion Versa Star RDO/DO-mätmodul:
  • Mät upplöst syre i procent mättnad eller mg/L med temperatur med Orion RDO optiska DO-sonder eller Orion polarografiska DO-sonder
  • Kalibrera DO med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde (Winkler titrering) och nollpunktsalternativ
  • Kompensera automatiskt DO-avläsningar med hjälp av ATC-temperatur, manuell salthaltsinmatning och inbyggd barometer för barometertryck
Systemåtkomstfunktion Orion
Versa Star Pro Meters erbjuder en systemåtkomstfunktion som är designad för att säkerställa dataintegritet genom att förhindra oönskad åtkomst till olika mätarfunktioner inklusive datum/tidsinställning, datalogg och kalibreringslogg. Systemåtkomstfunktionen kan enkelt slås på eller stängas när labbets behov ändras för maximal flexibilitet och användarvänlighet. När den är aktiverad tillåter funktionen Systemåtkomst tilldelning av en systemadministratör och upp till 10 användarkonton med anpassningsbar åtkomst till instrumentinställningar, mätinställningar, kalibreringar och loggar. Använd lösenordsskydd för att säkra valda mätarfunktioner samtidigt som andra förblir tillgängliga för alla användare. Systemåtkomstfunktionen låter dig skräddarsy mätaråtkomsten efter dina specifika säkerhets- och datarapporteringsbehov .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Universell 50-60 Hz, 100-240 VAC strömadapter (kat.nr 1010003) STARA-PWR)
Utgångar USB (2), RS232
Noggrannhet (barometer) ±6 mmHg
Noggrannhet (konduktivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra> 3μ S; 0,5 % av läsningen± 0,01μ S≤ 3μ S
Noggrannhet (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002
Noggrannhet (Polarografisk DO) ±0,2 mg/L eller± 2 % av läsningen, beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (RDO) ±0,1 mg/L upp till 8 mg/L,± 0,2 mg/L från 8 till 20 mg/L,± 10 % av avläsningen upp till 50 mg/L
Noggrannhet (resistivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Noggrannhet (salthalt) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Noggrannhet (TDS) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Avancerade ISE-funktioner Segmenterad (punkt-till-punkt) lutning, icke-linjär valbar autoblank, stabilt lågt koncentrationsområde
Larmutgång Inställd punktlarm, hög/låg gränslarm, larm för kalibrering krävs
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Barometrisk tryckkorrigering 400 till 850 mmHg, automatisk med inbyggd barometer eller manuell inmatning
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsalternativ, jonkoncentration (ISE) med kalibreringsredigeringsalternativ, relativ
Kalibreringslägen Vattenmättad luft, luftmättat vatten, manuell (Winkler-titrering), nollpunkt.
Kalibreringspunkter 1-punkts relativt mV (RmV)-läge, 1-punkts ORP-läge
Kalibreringspunkter (konduktivitet) Upp till 6
Kalibreringspunkter (ISE) 1 till 6
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 6
Cell konstant 0,001 till 199,9 cm-1
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Datapunkter 2000 med datum och tidsstämpel
Beskrivning Orion Versa Star Pro bänkmätare med pH/ISE/mV-modul, ledningsförmåga/TDS/salthalt/resistivitetsmodul, RDO/DO-modul och stativ
Kanaler 4 - anpassningsbar med moduler
Visningstyp Färggrafisk LCD med användaranpassningsbara alternativ
IP-betyg IP54
Mätlägen pH, mV, Relativ mV, ORP, Jonkoncentration (ISE) med temperatur, TDS, Konduktivitet, Salthalt
Procent mättnadsområde (polarografisk DO) 0,0 till 600,0 % mättnad
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001μ S/cm till 3000 mS/cm
Räckvidd (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (resistivitet) 2 ohm till 100,0 megohm
Räckvidd (salthalt) 0,06 till 80,00 psu, 0,05 till 42,00 ppt
Räckvidd (TDS) 0,001 ppm till 200,0 ppt
Upplösning (ISE) Minst 0,0001, 1 till 4 signifikanta siffror (kan väljas av användaren)
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +105,0 °C
Inkluderar Versa Star Pro-mätare, VSTAR-ISE pH/ISE-modul, VSTAR-CND konduktivitetsmodul, VSTAR-RD RDO/DO-modul, elektrodstativ, universell strömadapter, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide, datorgränssnittskabel och mätartestcertifikat
Ingångar BNC (pH eller ISE), 8-stifts Mini-DIN (temperatur), referensstiftsspets, 8-stifts Mini-DIN (ledningsförmåga med temperatursond), 9-stifts Mini-DIN (RDO eller polarografisk DO med temperatursond), 2 omröraringångar
Isopotentiell punkt 7 000 pH (justerbar), 1 000 ISE (justerbar)
Knappsats Numerisk med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk Engelska, spanska, franska, italienska, tyska, kinesiska, portugisiska och koreanska
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med Auto-Read , Timed och Single Shot mätlägen; manuell dataloggning med
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Metoder 10 per kanal
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (RDO) ±2% mättnad≤ 200% mättnad,± 10% mättnad> 200% mättnad
Procent mättnadsupplösning (polarografisk DO) 0,1, 1% mättnad
Procent mättnadsområde (RDO) 0,0 till 500,0 % mättnad
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (polarografisk DO) ±2 % mättnad eller± 2 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Procent mättnadsupplösning (RDO) 0,1, 1% mättnad
Effektvärde DC-ingång: 9 VDC, 1 A
Strömförsörjning Universell strömadapter (ingår)
Tryckområde 400 till 850 mmHg
Tryckupplösning 0.1mmHg
Produkttyp Meter; pH/jon, ledningsförmåga och DO (ingen sensor)
Räckvidd (ISE) 0,0001 till 19990 med valbara enheter av ppm, Molar, mg/L, %, ppb eller ingen
Range (ORP) ±2000,0 mV
Räckvidd (polarografisk DO) 0,00 till 90,00 mg/l
Räckvidd (RDO) 0,00 till 50,00 mg/l
Räckvidd (Relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (konduktivitet) 0,001μ S minimum, automatiskt sträcker sig upp till 4 signifikanta siffror
Upplösning (mV) 0.1mV
Upplösning (Polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Upplösning (RDO) 0.01, 0.1mg/L
Upplösning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megaohm, automatisk avstånd
Upplösning (salthalt) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk avstånd
Upplösning (TDS) Minst 0,001 ppm, automatisk upp till 4 signifikanta siffror
Salinitetsfaktor 0,0 till 45,0 ppt, automatisk korrigering via konduktivitetsavläsning eller manuell salthaltsinmatning
Salinitetsmätningslägen Praktisk salthalt (psu) eller naturligt havsvatten (ppt)
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
TDS-faktorintervall Linjär (0,02 till 9,99)
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C
Temperaturkompensation Linjär, nLFn (icke-linjär ultrarent vatten), nLFu (icke-linjär ultrarent avgasat vatten), EP (av med varning) eller av
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Temperatur (metrisk) referens 5° , 10° , 15° , 20° , 25 °C
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperaturområde (engelska) 22,0 °F till 221,0° F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Garanti 3 års mätare och modulgaranti
Mått (L x B x H) 28 x 24 x 10 cm (11 x 9,5 x 3,9 tum), moduler lägger till≤ 2 cm (0,8 tum) L & H
Vikt (engelska) 2,5 lb., moduler lägger till 0,5 lb. vardera
Vikt (metrisk) 1,2 kg, moduler lägger till 0,2 kg vardera