Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ pH/ISE/Konduktivitet/Upplöst syre Multiparameter bänkmätare
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Beschreibung
Få hög noggrannhet, premiumprestanda och ultimat flexibilitet med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ pH/ISE/Konduktivitet/Upplöst syre Multiparameter bänkmätare. Möt dina mest utmanande applikationer för pH, jonkoncentration, konduktivitet, löst syre och temperatur. Visa mätvärden enkelt på den imponerande färgdisplayen och anpassa de fyra mätkanalerna med utbytbara moduler. Logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt loggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator. Välj system med en eller två pH/ISE-moduler.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro bänkmätare är designade för att möta dina mest utmanande applikationer med lätthet. Med omfattande funktionalitet och funktioner kan du optimera konfigurationen av ditt mätarsystem för att möta föränderliga krav. Orion Versa Star Pro bänkmätare erbjuder utbytbara mätmoduler som gör att flera användare kan anpassa fyra separata kanaler för att möta deras specifika krav. Visa dina mätvärden enkelt på en imponerande färgdisplay med justerbara textstorlekar. Eliminera gissningar vid kalibrering och installation med skärminstruktioner tillgängliga på flera olika lokala språk. Njut av snabba och enkla datainmatningar med den numeriska knappsatsen på skärmen för att .
- Mätstabilitetsindikator på skärmen visar exakt när dina mätningar är klara
- Valbara läslägen inkluderarAuto-Read för att hålla en stabil avläsning, Kontinuerlig för att visa ändrade avläsningar, Tidsinställd för att logga data vid specifika intervall och Single-Shot för att hålla en avläsning efter att en specifik väntetid har uppnåtts
- Hörbara larm meddelar automatiskt när ett inställt offsetvärde, högt/lågt gränsvärde och kalibreringsintervall uppnås.
- Enhetlig blandning av lösningar med upp till två mätarstyrda omrörarsonder som är lätta att placera och snabbt kan sköljas mellan prover.
- Datalogg samlar in och förser upp till 2000 mätningsset med datum-/tidsstämpel samt valfritt elektrod-ID, prov-ID och konto-ID.
- Kalibreringslogg lagrar 30 senaste kalibreringar per parameter med synlig graf för flerpunkts pH- och ISE-kalibreringar
- Säkerställ mätintegritet genom att titta på den aktiva kalibreringsloggen under avläsning.
- Icke-flyktigt mätarminne bevarar data och inställningar, även i händelse av strömavbrott
- Mätaren underlättar dataöverföringar till en dator via USB eller RS232-anslutningar
- Mätare inkluderar CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A-certifieringar
- 3 års ersättningsgaranti
Inkluderar Orion Versa Stjärna pH/ISE-mätmodul:
- Mät pH, jonkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
- Utför upp till en 6-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST , DIN eller användardefinierade buffertgrupper
- Utför upp till en 6-punkts ISE-kalibrering med valbara enheter ppm, M, mg/L, %, ppb eller ingen
Inkluderar Orion Versa Stjärnkonduktivitetsmätningsmodul:
- Mät konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperaturkompensation
- Utför upp till en 6-punkts konduktivitetskalibrering
- Använd linjär, icke-linjär, EP (USP ) eller avstängd konduktivitetstemperaturkompensation med 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C eller 25 °C referenstemperaturer
Inkluderar Orion Versa Star RDO/DO-mätmodul:
- Mät upplöst syre i procent mättnad eller mg/L med temperatur med Orion RDO optiska DO-sonder eller Orion polarografiska DO-sonder
- Kalibrera DO med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde (Winkler titrering) och nollpunktsalternativ
- Kompensera automatiskt DO-avläsningar med hjälp av ATC-temperatur, manuell salthaltsinmatning och inbyggd barometer för barometertryck
Systemåtkomstfunktion Orion
Versa Star Pro Meters erbjuder en systemåtkomstfunktion som är designad för att säkerställa dataintegritet genom att förhindra oönskad åtkomst till olika mätarfunktioner inklusive datum/tidsinställning, datalogg och kalibreringslogg. Systemåtkomstfunktionen kan enkelt slås på eller stängas när labbets behov ändras för maximal flexibilitet och användarvänlighet. När den är aktiverad tillåter funktionen Systemåtkomst tilldelning av en systemadministratör och upp till 10 användarkonton med anpassningsbar åtkomst till instrumentinställningar, mätinställningar, kalibreringar och loggar. Använd lösenordsskydd för att säkra valda mätarfunktioner samtidigt som andra förblir tillgängliga för alla användare. Systemåtkomstfunktionen låter dig skräddarsy mätaråtkomsten efter dina specifika säkerhets- och datarapporteringsbehov .
Spezifikation
Spezifikation
| AC-adapter | Universell 50-60 Hz, 100-240 VAC strömadapter (kat.nr 1010003) STARA-PWR) |
| Utgångar | USB (2), RS232 |
| Noggrannhet (barometer) | ±6 mmHg |
| Noggrannhet (konduktivitet) | 0,5 % av läsningen± 1 siffra> 3μ S; 0,5 % av läsningen± 0,01μ S≤ 3μ S |
| Noggrannhet (ISE) | ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst |
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst |
| Noggrannhet (pH) | ±0,002 |
| Noggrannhet (Polarografisk DO) | ±0,2 mg/L eller± 2 % av läsningen, beroende på vilket som är störst |
| Noggrannhet (RDO) | ±0,1 mg/L upp till 8 mg/L,± 0,2 mg/L från 8 till 20 mg/L,± 10 % av avläsningen upp till 50 mg/L |
| Noggrannhet (resistivitet) | 0,5 % av läsningen± 1 siffra |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.