missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ORM-10103, MedChemExpress

Produktkod. 16478127
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16478127 5 mg 5mg
16435418 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16478127 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY128678

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress ORM-10103 is a specific inhibitor of the Na+/Ca2+ exchanger (NCX), which decreases the NCX current with estimated IC50s of 55 and 67 nM at -80 and at 20 mV, respectively.

ORM-10103 is a specific inhibitor of the Na+/Ca2+ exchanger (NCX), which decreases the NCX current with estimated IC50s of 55 and 67 nM at -80 and at 20 mV, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ORM-10103
CAS 488847-28-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H16N2O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (717.67 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=[N+](C1=CN=C(OC2=CC=C3C(CCC(C4=CC=CC=C4)O3)=C2)C=C1)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 348.35
Formel vikt 348.35
Procent renhet 99.24%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.