Läs mer
ORM2, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Brand:  Abnova H00005005-B01P.50ug
Produktkod. 16182235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4510.00 SEK
    3940.03 SEK / 50µg
    Save 569.97 SEK
    12% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Sequence: MALSWVLTVLSLLPLLEAQIPLCANLVPVPITNATLDRITGKWFYIASAFRNEEYNKSVQEIQATFFYFTPNKTEDTIFLREYQTRQNQCFYNSSYLNVQRENGTVSRYEGGREHVAHLLFLRDTKTLMFGSYLDDEKNWGLSFYADKPETTKEQLGEFYEALDCLCIPRSDVMYTDWKKDKCEPLEKQHEKERKQEEGES
Specifikationer
Specifikationer
ORM2
Polyclonal
In 1x PBS, pH 7.4
NM_000608
ORM2
ORM2 (NP_000599.1, 1 a.a. ∼ 201 a.a) full-length human protein.
RUO
5005
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Purified
Western Blot
Unconjugated
orosomucoid 2
AGP-B/AGP-B'/AGP2