Läs mer
Ormetoprim, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ormetoprim |
| CAS | 6981-18-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H18 N4 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,4-Diamino-5-(4,5-dimethoxy-2-methylbenzyl)pyrimidine, Ormethoprim |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O2/c1-8-4-11(19-2)12(20-3)6-9(8)5-10-7-17-14(16)18-13(10)15/h4,6-7H,5H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18) |
| LEDER | COc1cc(C)c(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC |
| IUPAC-namn | 5-[(4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.32 |
| Visa mer |