Läs mer
Ormetoprim, TRC
Produktkod. 30426315
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30426315 5 g
1 options
Produktkod. 30426315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO6868005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ormetoprim
CAS 6981-18-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 H18 N4 O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4-Diamino-5-(4,5-dimethoxy-2-methylbenzyl)pyrimidine, Ormethoprim
InChI formel InChI=1S/C14H18N4O2/c1-8-4-11(19-2)12(20-3)6-9(8)5-10-7-17-14(16)18-13(10)15/h4,6-7H,5H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
LEDER COc1cc(C)c(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
IUPAC-namn 5-[(4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine
Molekylvikt (g/mol) 274.32
Formel vikt 274.143