missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ornidazole 3-Chloro-2-propen-1-yl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ornidazole 3-Chloro-2-propen-1-yl |
| CAS | 1384752-15-1 |
| Molekylformel | C7H8ClN3O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-(3-Chloro-2-propen-1-yl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN3O2/c1-6-9-5-7(11(12)13)10(6)4-2-3-8/h2-3,5H,4H2,1H3 |
| LEDER | O=N(C1=CN=C(C)N1CC=CCl)=O |
| IUPAC-namn | 1-(3-chloroallyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.61 |
| Formel vikt | 201.03 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?