Läs mer
Ornidazol, 99 %
Produktkod. 15435369
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435369 25 g 25g
15425369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435369 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63100.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Stör elektrontransporten i metabola vägar | CAS: 16773-42-5 | C7H10ClN3O3 | 219,625 g/mol
Ornidazol är ett läkemedel som botar vissa protozoinfektioner. Det har undersökts för användning vid Crohns sjukdom efter tarmresektion. Det är indicerat vid behandling av blandad amoebiasis, blandad amöbadysenteri, blandad giardiasis, trichomoniasis, bakteriell vaginos, sexuellt överförbara sjukdomar, infektioner inom gynekologin, nedre luftvägsinfektioner, ÖNH-, kirurgiska och tandinfektioner.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslighet
Löslig i etanol vid 50 mg/ml
Anteckningar
Förvara den på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Håll dig borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16773-42-5
Molekylformel C7H10ClN3O3
Molekylvikt (g/mol) 219.625
MDL-nummer MFCD00057960
InChI-nyckel IPWKIXLWTCNBKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ornidazole, madelen, tiberal, ornidazolum, 1-3-chloro-2-hydroxypropyl-2-methyl-5-nitroimidazole, ornidazol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl propan-2-ol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl-2-propanol, ornidal, 1-2-hydroxy-3-chloropropyl-2-methyl-5-nitroimidazole
PubChem CID 28061
ChEBI CHEBI:75176
IUPAC-namn 1-chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol
LEDER CC1=NC=C(N1CC(CCl)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ornidazole
Smältpunkt 84 °C till 86 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,6872
Löslighetsinformation Löslig i etanol vid 50 mg/ml
Formel vikt 219.63
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning