missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ornidazole-d5, TRC
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ornidazole-d5 |
| Molekylformel | C7H5D5ClN3O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol-d5, 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole-d5, Madelen-d5, NSC 95075-d5, Ornidal-d5, Ro 7-0207-d5, Tiberal-d5; |
| LEDER | CCOC(=O)COc1ccc(F)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.66 |
| Formel vikt | g/mol |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering